Få mere at vide
Beschreibung
PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix er en forudformuleret, optimeret, universel 2X master mix til realtids PCR-workflows. Kombineret med brugerleverede primersæt og skabelon PowerUp™ SYBR™ Green er Master Mix designet til at forstærke mål for nøjagtig genekspressionsanalyse.
PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix' funktioner inkluderer:
- En dobbelt varmstarts-mekanisme for fremragende specificitet
- Meget reproducerbare CT'er over et bredt dynamisk område
- Inkludering af UDG for at forhindre overførselskontamination
- Stabilitet af foropstilllede reaktioner i op til 72 timer
- Kompatibilitet med de fleste realtids-qPCR-instrumenter
Enestående specificitet med dobbelt hotstart-mekanisme
Specificitet er altafgørende for at opnå data af høj kvalitet i SYBR™ Green-reaktioner og kan forbedres gennem kontrol af Taq DNA-polymerasen ved lavere temperaturer før streng primerbinding. PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix bruger Dual-Lock™ Taq DNA-polymeraseenzymet, som kombinerer to unikke hotstart-mekanismer for at hjælpe med at kontrollere dets aktivitet og forhindre uønsket tidlig aktivitet af polymerasen ved lave temperaturer. I et eksperiment, der evaluerede 24 forskellige primersæt, PowerUp™ SYBR™ genererede Green Master Mix enkeltsmeltekurver 100% af tiden, hvilket er i overensstemmelse med meget specifik forstærkning.
Stram reproducerbarhed i CT'er over et bredt dynamisk område
PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix demonstrerer fremragende reproducerbarhed over et bredt dynamisk område for en række testede mål (se figur). Derudover giver denne masterblanding effektiv amplificering over 6 logs prøveinput I modsætning til konkurrentblandinger, der kan udvise hæmning ved høje cDNA-input og lave korrelationskoefficienter over et dynamisk område-eksperiment PowerUp™ SYBR™ , opretholdes Green Master Mix-effektiviteten over hele det dynamiske område for at hjælpe med at levere maksimal tillid til datakvaliteten (se figur).
UDG inkluderet til kontrol af forurening med videreført
Inkluderingen af uracil-DNA glykosylase (UDG) og dUTP i PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix muliggør nedbrydning af tidligere forstærkede PCR-produkter, hvilket hjælper med at forhindre forurening af efterfølgende qPCR-reaktioner og mulige falske positiver.
Stabilitet af forudmonterede reaktioner
Den stramme kontrol af Dual-Lock™ Taq DNA-polymerasen i PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix gør det muligt at samle reaktioner op til 72 timer før cyklus uden at påvirke data (se figur). Denne konsistens giver brugerne tillid og fleksibilitet i brugen af PowerUP™ SYBR™ Green Master Mix på tværs af adskillige workflow-scenarier¹.
Bred instrument-kompatibilitet
PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix kan bruges i enten standard- eller hurtigcyklustilstand og er kompatibel med alle Applied Biosystems™ realtids PCR-instrumenter². Den er også kompatibel med IQ 5 og CFX96™ /- CFX384™ systemer, Roche LightCycler™ LC480 og Stratagene™ MX3005P™ systemer. ™ Bio-Rad For optimale resultater er de anbefalede primerkoncentrationer 300.800 –nM.
¹Pre-PCR-stabilitet påvirkes ikke kun af mastermixet, men også af det mål, der analyseres. For maksimal sikkerhed bør forskere bekræfte stabilitetsprofiler for deres specifikke mål.
² For optimal ydeevne anbefales standardcykling med Applied Biosystems™ 7900-systemet.
Bestellinformation
Forsendelsesbetingelser: Våd is
Spezifikation
Spezifikation
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | 2X-blandingen indeholder SYBR grøn farvestof, Dual-Lock Taq DNA-polymerase, dNTP'er med dUTP/dTTP-blanding, varme-labilt UDG, ROX passiv referencefarve og optimerede bufferkomponenter. Indeholder 10 x 1 ml rør, tilstrækkeligt til 1000 20-L μ reaktioner (10 μl Master Mix pr. reaktion). Opbevar ved 28 – °C i mørke. |
| Detektionsmetode | SYBR |
| Format | Rør |
| PCR metode | qPCR |
| Polymerase | Dual-Lock Taq-DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Hurtig eller standard |
| Til brug med (udstyr) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 7 Flex, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System, Roche LightCycler PRO System, Bio-Rad CFX Opus 96 Real-Time PCR System, Applied Biosystems AmpQuest 96 |
| Multiplex kapacitet | Enkelt-plex |
| Passiv referencefarve | ROX (forblandet) |
| Mehr anzeigen |
Kun til forskningsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.