Beskrivelse
PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix er designet til brug sammen med brugerleverede primersæt og skabelon, hvor det amplificerer mål med henblik på nøjagtig genekspressionsanalyse.
- En dobbelt varmstarts-mekanisme for fremragende specificitet
- Meget reproducerbare CT'er over et bredt dynamisk område
- Inkludering af UDG for at forhindre overførselskontamination
- Stabilitet af foropstilllede reaktioner i op til 72 timer
- Kompatibilitet med de fleste realtids-qPCR-instrumenter
Enestående specificitet med dobbelt varmstarts-mekanisme:
- Specificitet er altafgørende for at opnå data af høj kvalitet ved reaktioner med SYBR™ Green og kan forbedres ved kontrol af Taq-DNA-polymerasen ved lavere temperaturer før stringent primerbinding
- PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix bruger Dual-Lock™ Taq DNA-polymerase-enzym, der kombinerer to unikke varmstarts-mekanismer til at hjælpe med at kontrollere aktiviteten og forhindre uønsket tidlig polymeraseaktivitet ved lave temperaturer
- I et eksperiment, der evaluerede 24 forskellige primersæt, lavede PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix genererede enkelte smeltekurver 100 % af tiden, i overensstemmelse med meget specifik amplificering
Høj reproducerbarhed i CT'er over et bredt dynamisk område:
- PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix udviser fremragende reproducerbarhed over et bredt dynamisk område for en række testede mål
- Derudover giver denne masterblanding effektiv amplificering over 6 logs prøveinput
- I modsætning til konkurrerende blandinger, der kan udvise hæmning ved høje cDNA-input og lave korrelationskoefficienter over et dynamisk områdeeksperiment, opretholdes effektiviteten af PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix over hele det dynamiske område for at give maksimal tillid til datakvaliteten
UDG inkluderet til kontrol med overførselskontaminering:
- Inklusionen af uracil-DNA glykosylase (UDG) og dUTP i PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix muliggør nedbrydning af alle tidligere amplificerede PCR-produkter og hjælper med at forhindre kontaminering af efterfølgende qPCR-reaktioner og mulige falske positiver
Stabilitet af foropstilllede reaktioner:
- Den stramme kontrol af Dual-Lock™ Taq-DNA-polymerase i PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix gør det muligt at opstille reaktioner op til 72 timer før cykling uden at påvirke data
- Dette konsistente resultat giver brugerne mulighed for at være fleksible og have tillid til resultaterne fra PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix på tværs af flere arbejdsgange1
Bred instrumentkompatibilitet:
- PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix kan bruges i enten standard eller hurtig cykling-tilstand og er kompatibel med alle Applied Biosystems™ realtids-PCR-instrumenter2
- Den er også kompatibel med systemerne Bio-Rad IQ™5, CFX96™/CFX384™, Roche LightCycler™ LC480 og Stratagene™ MX3005P™.
- For optimale resultater anbefales primerkoncentrationer fra 300 til 800 nM
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | 2X-blandingen indeholder SYBR Green-farve, Dual-Lock Taq DNA-polymerase, dNTP'er med dUTP/dTTP-blanding, varmelabil UDG, ROX passiv referencefarve og optimerede bufferkomponenter. Indeholder 5 x 1 ml rør, tilstrækkeligt til 500 20 μl reaktioner (10 μl masterblanding pr. reaktion). Opbevares ved 2–8°C i mørke. |
| Detektionsmetode | SYBR |
| Format | Rør |
| PCR metode | qPCR |
| Polymerase | Dual-Lock Taq-DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Hurtig eller standard |
| Til brug med (udstyr) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System |
| Multiplex kapacitet | Single-plex |
| Passiv referencefarve | ROX (Pre-mixed) |
| Vis mere |
Kun til forskningsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.