Få mere at vide
Applied Biosystems™ PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix til qPCR
Artikelnummer. 15320929 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 mL
5 mL
2 x 1 mL
2 x 5 mL
50 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
10 x 1 mL
10 x 5 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
50ml
5ml
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 15320929
Brand: Applied Biosystems™ A25741
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Præ-formuleret, optimeret, universelt 2X masterblanding til arbejdsgange med realtids-PCR.
PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix er designet til brug sammen med brugerleverede primersæt og skabelon, hvor det amplificerer mål med henblik på nøjagtig genekspressionsanalyse.
  • En dobbelt varmstarts-mekanisme for fremragende specificitet
  • Meget reproducerbare CT'er over et bredt dynamisk område
  • Inkludering af UDG for at forhindre overførselskontamination
  • Stabilitet af foropstilllede reaktioner i op til 72 timer
  • Kompatibilitet med de fleste realtids-qPCR-instrumenter
Enestående specificitet med dobbelt varmstarts-mekanisme:
  • Specificitet er altafgørende for at opnå data af høj kvalitet ved reaktioner med SYBR™ Green og kan forbedres ved kontrol af Taq-DNA-polymerasen ved lavere temperaturer før stringent primerbinding
  • PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix bruger Dual-Lock™ Taq DNA-polymerase-enzym, der kombinerer to unikke varmstarts-mekanismer til at hjælpe med at kontrollere aktiviteten og forhindre uønsket tidlig polymeraseaktivitet ved lave temperaturer
  • I et eksperiment, der evaluerede 24 forskellige primersæt, lavede PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix genererede enkelte smeltekurver 100 % af tiden, i overensstemmelse med meget specifik amplificering
Høj reproducerbarhed i CT'er over et bredt dynamisk område:
  • PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix udviser fremragende reproducerbarhed over et bredt dynamisk område for en række testede mål
  • Derudover giver denne masterblanding effektiv amplificering over 6 logs prøveinput
  • I modsætning til konkurrerende blandinger, der kan udvise hæmning ved høje cDNA-input og lave korrelationskoefficienter over et dynamisk områdeeksperiment, opretholdes effektiviteten af PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix over hele det dynamiske område for at give maksimal tillid til datakvaliteten
UDG inkluderet til kontrol med overførselskontaminering:
  • Inklusionen af uracil-DNA glykosylase (UDG) og dUTP i PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix muliggør nedbrydning af alle tidligere amplificerede PCR-produkter og hjælper med at forhindre kontaminering af efterfølgende qPCR-reaktioner og mulige falske positiver
Stabilitet af foropstilllede reaktioner:
  • Den stramme kontrol af Dual-Lock™ Taq-DNA-polymerase i PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix gør det muligt at opstille reaktioner op til 72 timer før cykling uden at påvirke data
  • Dette konsistente resultat giver brugerne mulighed for at være fleksible og have tillid til resultaterne fra PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix på tværs af flere arbejdsgange1
Bred instrumentkompatibilitet:
  • PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix kan bruges i enten standard eller hurtig cykling-tilstand og er kompatibel med alle Applied Biosystems™ realtids-PCR-instrumenter2
  • Den er også kompatibel med systemerne Bio-Rad IQ™5, CFX96™/CFX384™, Roche LightCycler™ LC480 og Stratagene™ MX3005P™.
  • For optimale resultater anbefales primerkoncentrationer fra 300 til 800 nM
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring 2X-blandingen indeholder SYBR Green-farve, Dual-Lock Taq DNA-polymerase, dNTP'er med dUTP/dTTP-blanding, varmelabil UDG, ROX passiv referencefarve og optimerede bufferkomponenter. Indeholder 1 x 1 ml rør, tilstrækkeligt til 100 20 μl reaktioner (10 μl masterblanding pr. reaktion).
Opbevares ved 2–8 °C i mørke.
Detektionsmetode SYBR
Format Rør
PCR metode qPCR
Polymerase Dual-Lock Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System
Multiplex kapacitet Single-plex
Passiv referencefarve ROX (Pre-mixed)
Produktlinje PowerUP, SYBR
Produkttype Real Time PCR SYBR Master Mix
Mængde 1 mL
Forsendelsestilstand Våd is
Tilstrækkelig til 100 reaktioner af 20 μl
Målspecificitet cDNA or gDNA only
Til brug med (applikation) Genekspression
Termostabilitet 72 hr., Assembled Reaction
Antal reaktioner 100 reaktioner
Prøvetype DNA
Volumen 1 mL
Inkluderer dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) Medium
Vis mere Vis mindre
Kun til forskningsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.