Få mere at vide
Applied Biosystems™ PowerTrack™ SYBR Grøn Master Mix til qPCR
Artikelnummer. 16555231 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
10 x 5 mL
2 x 5 mL
5 mL
5 x 5 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16555231 10 x 5 mL -
16505231 1 mL -
16525231 5 mL -
16535231 2 x 5 mL 10ml
16545231 5 x 5 mL -
16565231 50 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16555231 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A46112
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
PowerTrack SYBR Green Master Mix er en præ-formuleret, optimeret, universel 2X masterblanding til realtids-PCR-arbejdsgange med indbyggede visuelle farvestofbaserede indikatorer for nøjagtig reaktionsopsætning.
PowerTrack SYBR Green Master Mix is a pre-formulated, optimized, universal 2X master mix for real-time PCR workflows with built-in visual dye–based indicators for accurate reaction set up. Coupled with user-supplied primer sets and template, PowerTrack SYBR Green Master Mix is designed to amplifiy targets for accurate gene expression analysis.
Sammen med brugerleverede primersæt og skabelon er PowerTrack SYBR Green Master Mix designet til at amplificere mål med henblik på nøjagtig genekspressionsanalyse.
Funktionerne i PowerTrack SYBR Green Master Mix inkluderer:
  • Indbyggede visuelle indikatorer hjælper med reaktionsopsætning
  • Bred primer-Tm og koncentrationskompatibilitet muliggør qPCR-reaktionsopsætningsfleksibilitet med minimal optimering
  • Specifik og stram reproducerbarhed i Ct’er over et bredt dynamisk område
  • Formuleret med UNG/dUTP for at forhindre kontaminering af overførte PCR-produkter
Indbyggede visuelle indikatorer
PowerTrack SYBR Green Master Mix indeholder et inert blåt farvestof, der ikke forstyrrer PCR i realtid, men giver øget synlighed i røret eller brønden. Der leveres en separat prøvebuffer, der indeholder en inert gult farve. Den valgfri brug af denne gule prøvebuffer resulterer i en reaktionsblanding, der skifter fra blå til grøn ved tilsætning af prøven, hvilket hjælper med at undgå pipetteringsfejl. Den gule prøvebuffer hjælper med reaktionsopsætningen, men er ikke nødvendig for at opnå overlegne resultater med PowerTrack SYBR Green Master Mix.
Formuleret til maksimal specificitet og reproducerbarhed
PowerTrack SYBR Green Master Mix indeholder Taq-DNA-polymerase, som er velkontrolleret via en antistof-medieret varmstarts-mekanisme, der hjælper med at forhindre uønsket tidlig aktivitet af polymerasen ved lave temperaturer, hvilket kan føre til uspecifik amplificering. PowerTrack SYBR Green Master Mix er designet til enestående præstation i dine mest udfordrende realtids-PCR-applikationer.
Bred instrumentkompatibilitet
PowerTrack SYBR Green Master Mix kan bruges i enten standard eller hurtig cyklingtilstand og er kompatibel med alle Applied Biosystems realtids-PCR instrumenter. Den er også kompatibel med systemerne Bio-Rad CFX96™, CFX384™ og iQ™5; Roche LightCycler™ 480 og Agilent Mx3005P™. For optimale resultater bør primerkoncentrationer være i området 300–800 nM.
UNG til kontrol af overførselskontaminering
Forurening i laboratorier, der rutinemæssigt kører PCR, er en stor bekymring for mange forskere og er kilden til de fleste falske positiver. Inkluderingen af UNG og dUTP i PowerTrack SYBR Green Master Mix resulterer i nedbrydning af alle tidligere amplificerede PCR-produkter og hjælper med at forhindre kontaminering af efterfølgende qPCR-reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring • PowerTrack SYBR Green Master Mix
• 40X Yellow Sample Buffer
Opbevares ved -20±5 °C i mørke.
Detektionsmetode SYBR
Format Rør
PCR metode qPCR
Polymerase Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 12K CFX Flex, Bio-Rad™, Bio-Rad CFX384 Touch™, Bio-Rad CFX96 Touch™, BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, ViiA™ 7 System, StepOne™ System, MJ Chromo4, MJ Opticon, StepOnePlus™ System, Roche LightCycler 480, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000
Multiplex kapacitet Single-plex
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje Applied Biosystems
Produkttype Real Time PCR SYBR Master Mix
Mængde 10 x 5 mL
Forsendelsestilstand Tøris
Tilstrækkelig til 5000 reaktioner
Målspecificitet cDNA or gDNA only
Til brug med (applikation) Genekspression, Virusdetektion
Termostabilitet 8 hr., Assembled Reaction
Antal reaktioner 5000 reaktioner
Prøvetype DNA
Volumen 10 x 5 mL
Inkluderer dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) High