Få mere at vide
Applied Biosystems™ PowerTrack™ SYBR Grøn Master Mix til qPCR
Artikelnummer. 16545231 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
10 x 5 mL
2 x 5 mL
5 mL
5 x 5 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16545231 5 x 5 mL -
16505231 1 mL -
16525231 5 mL -
16535231 2 x 5 mL 10ml
16555231 10 x 5 mL -
16565231 50 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16545231 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A46111
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
PowerTrack SYBR Green Master Mix er en præ-formuleret, optimeret, universel 2X masterblanding til realtids-PCR-arbejdsgange med indbyggede visuelle farvestofbaserede indikatorer for nøjagtig reaktionsopsætning.
PowerTrack SYBR Green Master Mix er en forudformuleret, optimeret, universel 2X master mix til realtids PCR-workflows med indbyggede visuelle –farvebaserede indikatorer for præcis reaktionsopsætning. Kombineret med brugerleverede primersæt og skabelon PowerTrack SYBR er Green Master Mix designet til at forstærke mål for nøjagtig genekspressionsanalyse.
Sammen med brugerleverede primersæt og skabelon er PowerTrack SYBR Green Master Mix designet til at amplificere mål med henblik på nøjagtig genekspressionsanalyse.
Funktionerne i PowerTrack SYBR Green Master Mix inkluderer:
  • Indbyggede visuelle indikatorer hjælper med reaktionsopsætning
  • Bred primer-Tm og koncentrationskompatibilitet muliggør qPCR-reaktionsopsætningsfleksibilitet med minimal optimering
  • Specifik og stram reproducerbarhed i Ct’er over et bredt dynamisk område
  • Formuleret med UNG/dUTP for at forhindre kontaminering af overførte PCR-produkter
Indbyggede visuelle indikatorer
PowerTrack SYBR Green Master Mix indeholder et inert blåt farvestof, der ikke forstyrrer PCR i realtid, men giver øget synlighed i røret eller brønden. Der leveres en separat prøvebuffer, der indeholder en inert gult farve. Den valgfri brug af denne gule prøvebuffer resulterer i en reaktionsblanding, der skifter fra blå til grøn ved tilsætning af prøven, hvilket hjælper med at undgå pipetteringsfejl. Den gule prøvebuffer hjælper med reaktionsopsætningen, men er ikke nødvendig for at opnå overlegne resultater med PowerTrack SYBR Green Master Mix.
Formuleret til maksimal specificitet og reproducerbarhed
PowerTrack SYBR Green Master Mix indeholder Taq-DNA-polymerase, som er velkontrolleret via en antistof-medieret varmstarts-mekanisme, der hjælper med at forhindre uønsket tidlig aktivitet af polymerasen ved lave temperaturer, hvilket kan føre til uspecifik amplificering. PowerTrack SYBR Green Master Mix er designet til enestående præstation i dine mest udfordrende realtids-PCR-applikationer.
Bred instrumentkompatibilitet
PowerTrack SYBR Green Master Mix kan bruges i enten standard eller hurtig cyklingtilstand og er kompatibel med alle Applied Biosystems realtids-PCR instrumenter. Den er også kompatibel med systemerne Bio-Rad CFX96™, CFX384™ og iQ™5; Roche LightCycler™ 480 og Agilent Mx3005P™. For optimale resultater bør primerkoncentrationer være i området 300–800 nM.
UNG til kontrol af overførselskontaminering
Forurening i laboratorier, der rutinemæssigt kører PCR, er en stor bekymring for mange forskere og er kilden til de fleste falske positiver. Inkluderingen af UNG og dUTP i PowerTrack SYBR Green Master Mix resulterer i nedbrydning af alle tidligere amplificerede PCR-produkter og hjælper med at forhindre kontaminering af efterfølgende qPCR-reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring • PowerTrack SYBR Green Master Mix
• 40X Yellow Sample Buffer
opbevarer ved -20 ± 5 °C i mørke.
Detektionsmetode SYBR
Format Rør
PCR metode qPCR
Polymerase Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, 3, 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Flex, 7 Pro, QuantStudio QuantStudio 12K Flex, Bio-Rad CFX Connect, Bio-Rad CFX384 Touch, Touch, CFX96 BioRad CFX96 Bio-Rad , BioRad iCycler iQ, BioRad BioRad MyiQ iQ5, , 7 ViiA System, StepOne System, MJChromo4, MJOpticon, StepOnePlus System, LightCycler Roche 480, Stratagene Mx3000P, , ,Mx3005P Stratagene QuantStudio QuantStudio Stratagene Mx4000
Multiplex kapacitet Enkelt-plex
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje Applied Biosystems
Produkttype Real Time PCR SYBR Master Mix
Mængde 5 x 5 mL
Forsendelsestilstand Tøris
Tilstrækkelig til 2500 reaktioner
Målspecificitet cDNA eller kun gDNA
Til brug med (applikation) Genekspression, Mikrobiel detektion
Termostabilitet 8 timer, samlet reaktion
Antal reaktioner 2500 reaktioner
Prøvetype DNA
Volumen 5 x 5 mL
Inkluderer dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) Høj