Få mere at vide
Fisherbrand™ PowerPro 500
Artikelnummer. 15838481 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Vise:
2,4 tommer TFT-LCD
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Vise Pakningsstørrelse
15838481 2,4 tommer TFT-LCD Hver
1 options
Artikelnummer. 15838481
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Fisherbrand™ PowerPro 500 er en fremragende almen strømforsyning, der passer til det bredeste udvalg af elektroforeseapplikationer og kan køre så mange som fire enheder under en konstant eller programmerbar indstilling.
  • Perfekt til horisontal eller vertikal elektroforese
  • Strenge indbyggede sikkerhedsmekanismer
  • Dobbelt spændingskompatibilitet
  • 5 par stikkontakter
  • Den har kapacitet til at gemme op til 30 programmerede filer, hver med 6 trin.
  • Perfekt til teknikker, der drager fordel af subtile og gradvise trinvise ændringer i de elektriske parametre, efterhånden som kørslen skrider frem, såsom DGGE og storformat vertikal PAGE vha. Cleaver Scientific VS20-DGGE og WAVE systemer.
  • Indbyggede forudindstillede protokoller fra at køre hvert af Cleaver ’Scientifics elektroforesesystemer
  • Brugere kan oprette og gemme protokoller til deres egne systemer.
  • A 2.4” TFT-LCD-skærmen viser de aktuelle køreparametre og giver brugeren mulighed for at gennemse forudindstillede og gemte protokoller.
  • Kan drives ved konstant spænding, konstant strøm eller konstant effekt. Den praktiske pause/genoptag-tast gør det muligt at stoppe ethvert løb midlertidigt til inspektion af gelen og genstarte fra samme position.
Tekniske data
Til brug med (applikation) Bredt udvalg af elektroforeseapplikationer
Stopur Konstant tilstand: 9999 (min.) med alarm Programmerbar tilstand: 999 (min.) med alarm
Vise 2,4 tommer TFT-LCD
Spænding 100 til 240 V nominel, 5 til 500 V udgang, 1 V trin
Watt 300 W output, 1 W trin
Strømstyrke 1 til 800 mA udgang, 1 mA trin