Få mere at vide
Fisherbrand™ PowerPro 3 Amp
Artikelnummer. 15828481 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Vise:
2,4 tommer TFT-LCD
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Vise Pakningsstørrelse
15828481 2,4 tommer TFT-LCD Hver
1 options
Artikelnummer. 15828481
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7690.00 DKK
    6441.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 1248.52 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ PowerPro 3 Amp er en strømforsyning designet til stort set alle højstrømselektroforeseapplikationer.
  • 5 par udgange
  • Højere strømudgangsevne er perfekt til elektroblotting-enheder med højintensive pladeelektroder, især Cleaver Scientific omniBLOT maxi, VS20 WAVE og semi dry blotting-systemer.
  • Elektrooverførsler kan udføres som tidsindstillede kørsler i konstant eller programmerbar tilstand for at forhindre overophedning og bufferudtømning.
  • En køretid, der kan forlænges til maksimalt 999 minutter i konstant tilstand, er også nyttig til overførsler natten over, der udføres ved konstant lav strøm i trådelektrodesystemer.
  • Deler den indbyggede protokol og konstante parameterfunktioner fra de andre PowerPro-modeller.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Elektroblottingenheder med høj-intensitets pladeelektroder
Stopur Konstant tilstand: 9999 (min.) med alarm Programmerbar tilstand: 999 (min.) med alarm
Vise 2,4 tommer TFT-LCD
Spænding 100 til 240 V nominel, 5 til 300 V udgang, 1 V trin
Watt 300 W output, 1 W trin
Strømstyrke 10 til 3000 mA output, 10 mA trin