Få mere at vide
Brady™ PowerMark™ Vinyl mærkatape
Dimensioner (LxB):
15,24 m x 101,6 mm
15,24 m x 152,4 mm
15,24 m x 203,20 mm
15,24 m x 254 mm
Farve:
Blå
Brun
Grå
Grøn
Gul
Guld
Hvid
Lilla
Orange
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Brady's B-595 vinyl vil klæbe til vanskelige genstande med lav overfladeenergi, herunder: PVC-rør, blæsestøbte udstyrskasser, ABS-plast, pulverlakerede overflader og udstyr fremstillet af genbrugsplast.
- B-595-materialet udmærker sig også ved at klæbe til overflader med høj tekstur, såsom malede vægge, ujævnt træ, tekstureret plast, ru-rør og papirkappede rør.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002/95/EC |
| Oversigt | BBP85 Tape - Vinyl 200 mm Hvid |
| Klæbende type | Permanent akryl, Permanent |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Glans |
| Format | Rulle |
| Materiale | Selvlaminerende vinyl |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Sikkerhedsmærke |
| Til brug med (applikation) | Komponent- og udstyrsmærkning, Elektrisk mærkning, Facilitetsidentifikation, Gulvmærkning, Laboratoriemærkning, Lean og 5S mærkning, Rør- og ventilmærkning, Lagermærkning |
| Vis mere |