Få mere at vide
Brady™ PowerMark™ Vinyl mærkatape
Artikelnummer. 11562645
Dimensioner (LxB):
15.24 m x 101.6 mm
15.24 m x 152.4 mm
15.24 m x 203.20 mm
15.24 m x 254 mm
Farve:
Blå
Brun
Grå
Grøn
Gul
Guld
Hvid
Lilla
Orange
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11562645
Brand: Brady™ 013550
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brady's B-595 vinyl vil klæbe til vanskelige genstande med lav overfladeenergi, herunder: PVC-rør, blæsestøbte udstyrskasser, ABS-plast, pulverlakerede overflader og udstyr fremstillet af genbrugsplast. PowerMark™ Vinylmærketape udmærker sig også ved at klæbe til overflader med høj tekstur.
  • Brady's B-595 vinyl vil klæbe til vanskelige genstande med lav overfladeenergi, herunder: PVC-rør, blæsestøbte udstyrskasser, ABS-plast, pulverlakerede overflader og udstyr fremstillet af genbrugsplast.
  • B-595-materialet udmærker sig også ved at klæbe til overflader med høj tekstur, såsom malede vægge, ujævnt træ, tekstureret plast, ru-rør og papirkappede rør.
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002/95/EC
Oversigt BBP85 Tape - Vinyl 150 mm Gul
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Farve Gul
Slutte Glans
Format Rulle
Materiale Vinyl
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Til brug med (applikation) Komponent- og udstyrsmærkning, Elektrisk mærkning, Facilitetsidentifikation, Gulvmærkning, Laboratoriemærkning, Lean og 5S mærkning, Rør- og ventilmærkning, Lagermærkning
Til brug med (udstyr) BBP85, PowerMark Industriel skilte- og etiketprinter
Glans 60° 50 Gardner-enheder
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
nr. pr. pakke 1 rulle/æske
Mængde 1 stk.
Softwaretype MarkWare
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +180 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +82 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (LxB) 15.24 m x 152.4 mm
Længde (engelsk) 50 ft.
Længde (metrisk) 15.24 m
Bredde (engelsk) 6 tommer
Bredde (metrisk) 152.4 mm
Alternativt varenummer B85-150x15M-595-YL