Få mere at vide
- Home
- Products
- Facilitets sikkerhed og vedligeholdelse
- Etiketter og etiketmaskiner
- Brugerdefinerede fortrykte etiketter
- Brady™ PowerMark™ Vinyl mærkatape
Brady™ PowerMark™ Vinyl mærkatape
Artikelnummer. 11552695
Skift visning
Dimensioner (L x B):
15,24 m x 101,6 mm
15,24 m x 152,4 mm
15,24 m x 203,20 mm
15,24 m x 254 mm
Farve:
Blå
Brun
Grå
Grøn
Gul
Guld
Hvid
Lilla
Orange
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
43 product options available for selection
| Artikelnummer. | Dimensioner (L x B) | Farve | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11552695 | 15,24 m x 152,4 mm | Sort | Hver |
| 11502645 | 15,24 m x 101,6 mm | Sort | Hver |
| 11532655 | 15,24 m x 203,20 mm | Sort | Hver |
| 11542705 | 15,24 m x 254 mm | Sort | Hver |
| 11572635 | 15,24 m x 101,6 mm | Blå | Hver |
| 11522695 | 15,24 m x 152,4 mm | Blå | Hver |
| 11502655 | 15,24 m x 203,20 mm | Blå | Hver |
| 11512705 | 15,24 m x 254 mm | Blå | Hver |
| 11532645 | 15,24 m x 101,6 mm | Brun | Hver |
| 11562655 | 15,24 m x 203,20 mm | Brun | Hver |
| 11582695 | 15,24 m x 152,4 mm | Brun | Hver |
| 11572705 | 15,24 m x 254 mm | Brun | Hver |
| 11562695 | 15,24 m x 152,4 mm | Guld | Hver |
| 11542655 | 15,24 m x 203,20 mm | Guld | Hver |
| 11512645 | 15,24 m x 101,6 mm | Guld | Hver |
| 11552705 | 15,24 m x 254 mm | Guld | Hver |
| 11582635 | 15,24 m x 101,6 mm | Grøn | Hver |
| 11532695 | 15,24 m x 152,4 mm | Grøn | Hver |
| 11512655 | 15,24 m x 203,20 mm | Grøn | Hver |
| 11522705 | 15,24 m x 254 mm | Grøn | Hver |
| 11522645 | 15,24 m x 101,6 mm | Grå | Hver |
| 11572695 | 15,24 m x 152,4 mm | Grå | Hver |
| 11552655 | 15,24 m x 203,20 mm | Grå | Hver |
| 11562705 | 15,24 m x 254 mm | Grå | Hver |
| 11542695 | 15,24 m x 152,4 mm | Orange | Hver |
| 11592635 | 15,24 m x 101,6 mm | Orange | Hver |
| 11522655 | 15,24 m x 203,20 mm | Orange | Hver |
| 11542645 | 15,24 m x 101,6 mm | Lilla | Hver |
| 11532705 | 15,24 m x 254 mm | Orange | Hver |
| 11592695 | 15,24 m x 152,4 mm | Lilla | Hver |
| 11572655 | 15,24 m x 203,20 mm | Lilla | Hver |
| 11582705 | 15,24 m x 254 mm | Lilla | Hver |
| 11562635 | 15,24 m x 101,6 mm | Rød | Hver |
| 11512695 | 15,24 m x 152,4 mm | Rød | Hver |
| 11592645 | 15,24 m x 203,20 mm | Rød | Hver |
| 11502705 | 15,24 m x 254 mm | Rød | Hver |
| 11542635 | 15,24 m x 101,6 mm | Hvid | Hver |
| 11572645 | 15,24 m x 203,20 mm | Hvid | Hver |
| 11552645 | 15,24 m x 152,4 mm | Hvid | Hver |
| 11582655 | 15,24 m x 254 mm | Hvid | Hver |
| 11552635 | 15,24 m x 101,6 mm | Gul | Hver |
| 11562645 | 15,24 m x 152,4 mm | Gul | Hver |
| 11582645 | 15,24 m x 203,20 mm | Gul | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 43 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
11552695
Leverandør
Brady™
Leverandørnr.
013605
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Brady's B-595 vinyl vil klæbe til vanskelige genstande med lav overfladeenergi, herunder: PVC-rør, blæsestøbte udstyrskasser, ABS-plast, pulverlakerede overflader og udstyr fremstillet af genbrugsplast.
- B-595-materialet udmærker sig også ved at klæbe til overflader med høj tekstur, såsom malede vægge, ujævnt træ, tekstureret plast, ru-rør og papirkappede rør.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002/95/EC |
| Oversigt | BBP85 Tape - Vinyl 150 mm Sort |
| Klæbende type | Permanent akryl, Permanent |
| Farve | Sort |
| Slutte | Glans |
| Format | Rulle |
| Materiale | Vinyl |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Label |
| Til brug med (applikation) | Komponent- og udstyrsmærkning, Elektrisk mærkning, Facilitetsidentifikation, Gulvmærkning, Laboratoriemærkning, Lean og 5S mærkning, Rør- og ventilmærkning, Lagermærkning |
| Til brug med (udstyr) | BBP85, PowerMark Industriel skilte- og etiketprinter |
| Glans | 60° 50 Gardner-enheder |
| Etiketter pr. række | 1 |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| nr. pr. pakke | 1 rulle/æske |
| Mængde | 1 stk. |
| Softwaretype | MarkWare |
| Temperaturområde (engelsk) | -40 °F til +180 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til +82 °C |
| Tykkelse (engelsk) | 0,004 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.102 mm |
| Dimensioner (L x B) | 15,24 m x 152,4 mm |
| Længde (engelsk) | 50 ft. |
| Længde (metrisk) | 15.24 m |
| Bredde (engelsk) | 6 tommer |
| Bredde (metrisk) | 152.4 mm |
| Alternativt varenummer | B85-150x15M-595-BK |
| Vis mere Vis mindre |