Få mere at vide
Brady™ PowerMark™ Vinyl mærkatape
Artikelnummer. 11522695 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
15,24 m x 101,6 mm
15,24 m x 152,4 mm
15,24 m x 203,20 mm
15,24 m x 254 mm
Farve:
Blå
Brun
Grå
Grøn
Gul
Guld
Hvid
Lilla
Orange
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
43 product options available for selection
Product selection table with 43 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Farve Pakningsstørrelse
11522695 15,24 m x 152,4 mm Blå Hver
11552695 15,24 m x 152,4 mm Sort Hver
11502645 15,24 m x 101,6 mm Sort Hver
11532655 15,24 m x 203,20 mm Sort Hver
11542705 15,24 m x 254 mm Sort Hver
11572635 15,24 m x 101,6 mm Blå Hver
11502655 15,24 m x 203,20 mm Blå Hver
11512705 15,24 m x 254 mm Blå Hver
11532645 15,24 m x 101,6 mm Brun Hver
11562655 15,24 m x 203,20 mm Brun Hver
11582695 15,24 m x 152,4 mm Brun Hver
11572705 15,24 m x 254 mm Brun Hver
11562695 15,24 m x 152,4 mm Guld Hver
11542655 15,24 m x 203,20 mm Guld Hver
11512645 15,24 m x 101,6 mm Guld Hver
11552705 15,24 m x 254 mm Guld Hver
11582635 15,24 m x 101,6 mm Grøn Hver
11532695 15,24 m x 152,4 mm Grøn Hver
11512655 15,24 m x 203,20 mm Grøn Hver
11522705 15,24 m x 254 mm Grøn Hver
11522645 15,24 m x 101,6 mm Grå Hver
11572695 15,24 m x 152,4 mm Grå Hver
11552655 15,24 m x 203,20 mm Grå Hver
11562705 15,24 m x 254 mm Grå Hver
11542695 15,24 m x 152,4 mm Orange Hver
11592635 15,24 m x 101,6 mm Orange Hver
11522655 15,24 m x 203,20 mm Orange Hver
11542645 15,24 m x 101,6 mm Lilla Hver
11532705 15,24 m x 254 mm Orange Hver
11592695 15,24 m x 152,4 mm Lilla Hver
11572655 15,24 m x 203,20 mm Lilla Hver
11582705 15,24 m x 254 mm Lilla Hver
11562635 15,24 m x 101,6 mm Rød Hver
11512695 15,24 m x 152,4 mm Rød Hver
11592645 15,24 m x 203,20 mm Rød Hver
11502705 15,24 m x 254 mm Rød Hver
11542635 15,24 m x 101,6 mm Hvid Hver
11572645 15,24 m x 203,20 mm Hvid Hver
11552645 15,24 m x 152,4 mm Hvid Hver
11582655 15,24 m x 254 mm Hvid Hver
11552635 15,24 m x 101,6 mm Gul Hver
11562645 15,24 m x 152,4 mm Gul Hver
11582645 15,24 m x 203,20 mm Gul Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 43 options available.
43 options
Artikelnummer. 11522695 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 013602
Outlet Corner
Brug rabatkode 28080
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brady's B-595 vinyl vil klæbe til vanskelige genstande med lav overfladeenergi, herunder: PVC-rør, blæsestøbte udstyrskasser, ABS-plast, pulverlakerede overflader og udstyr fremstillet af genbrugsplast. PowerMark™ Vinylmærketape udmærker sig også ved at klæbe til overflader med høj tekstur.
  • Brady's B-595 vinyl vil klæbe til vanskelige genstande med lav overfladeenergi, herunder: PVC-rør, blæsestøbte udstyrskasser, ABS-plast, pulverlakerede overflader og udstyr fremstillet af genbrugsplast.
  • B-595-materialet udmærker sig også ved at klæbe til overflader med høj tekstur, såsom malede vægge, ujævnt træ, tekstureret plast, ru-rør og papirkappede rør.
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002/95/EC
Oversigt BBP85 Tape - Vinyl 150 mm Blå
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Farve Blå
Slutte Glans
Format Rulle
Materiale Vinyl
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Til brug med (applikation) Komponent- og udstyrsmærkning, Elektrisk mærkning, Facilitetsidentifikation, Gulvmærkning, Laboratoriemærkning, Lean og 5S mærkning, Rør- og ventilmærkning, Lagermærkning
Til brug med (udstyr) BBP85, PowerMark Industriel skilte- og etiketprinter
Glans 60° 50 Gardner-enheder
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
nr. pr. pakke 1 rulle/æske
Mængde 1 stk.
Softwaretype MarkWare
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +180 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +82 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (L x B) 15,24 m x 152,4 mm
Længde (engelsk) 50 ft.
Længde (metrisk) 15.24 m
Bredde (engelsk) 6 tommer
Bredde (metrisk) 152.4 mm
Alternativt varenummer B85-150x15M-595-BL