Få mere at vide
Brady™ PowerMark™ Reflekterende vinylmærketape
Artikelnummer. 11592675 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
101,6 mm
177,8 mm
254 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
11592675 177,8 mm Hver
11562675 101,6 mm Hver
11522685 254 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11592675 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 013585
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Den reflekterende kvalitet af materialet gør PowerMark™ Reflekterende vinylmærketape ideel til at læse etiketter under dårlige lysforhold (med lommelygter).
  • Materialets reflekterende kvalitet gør det ideelt til læsning af etiketter under dårlige lysforhold (med lommelygter).
Tekniske data
Certificeringer/compliance Type 1 (Fed. Spec. LS-300)
Oversigt BBP85 Tape - 178 mm sølv Refleks
Klæbende type Permanent akryl
Farve Sølv
Slutte Glans
Materiale Plast
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Til brug med (applikation) Komponent- og udstyrsmærkning, Facilitetsidentifikation, Generel Identifikation, Sikkerhedsidentifikation
Til brug med (udstyr) BBP85, PowerMark Industriel skilte- og etiketprinter
Glans 100 Gardner-enheder
Etiketter pr. række 1
Levetid 1 år
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
nr. pr. pakke 1 rulle/æske
Mængde 1 stk.
Softwaretype MarkWare
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +70 °C
Trækstyrke PSTC-31: 20 lb./in. (350 N/100 mm)
Tykkelse (engelsk) 0,0055 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.14 mm
Dimensioner (L x B) 10.06 m x 177.8 mm
Længde (engelsk) 33 ft.
Længde (metrisk) 10.06 m
Bredde (engelsk) 7 tommer
Bredde (metrisk) 177,8 mm
Alternativt varenummer B85-178x10M-584-SV