Beskrivelse
- Materialets reflekterende kvalitet gør det ideelt til læsning af etiketter under dårlige lysforhold (med lommelygter).
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Klasse 1, Fed. Spec. LS– 300 |
| Oversigt | BBP85 Tape - 250 mm Orange Refleks |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Farve | Orange |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Plast |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Label |
| Til brug med (applikation) | Komponent- og udstyrsmærkning, Facilitetsidentifikation, Generel Identifikation, Sikkerhedsidentifikation |
| Til brug med (udstyr) | BBP85, PowerMark Industriel skilte- og etiketprinter |
| Vis mere |