Få mere at vide
Brady™ PowerMark™ Polyester mærkatape
Artikelnummer. 11582665
Farve:
Gul
Hvid
Klarhed
Orange
Bredde (metrisk):
101.6 mm
152.4 mm
177.8 mm
254 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11582665
Brand: Brady™ 013572
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
PowerMark™ Polyester-mærketape til mærkning af rustfrit stål og glatte overflader. Gælder bedst på meget glatte overflader og ideel til montering på stive paneler. B-569 klæber til glatte overflader med samme holdbarhed som B-595.
  • Til mærkning af rustfrit stål og glatte overflader.
  • Gælder bedst på meget glatte overflader og ideel til montering på stive paneler.
  • B-569 klæber til glatte overflader med samme holdbarhed som B-595.
Tekniske data
Certificeringer/compliance Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Oversigt BBP85 Tape - B-569 178 mm Klar
Klæbende type Permanent akryl, Trykfølsom
Belægning None
Farve Klarhed
Slutte Gloss
Format Continuous
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Facilitetsidentifikation, Rør- og ventilmærkning
Til brug med (udstyr) BBP85, PowerMark Industriel skilte- og etiketprinter
Glans 80 Gardner-enheder
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
nr. pr. pakke 1 rulle/æske
Mængde 1 stk.
Softwaretype MarkWare
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +212 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +100 °C
Trækstyrke 45 lb./in.
Tykkelse (engelsk) 0,003 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Dimensioner (LxB) 15.24 m x 177.80 mm
Længde (engelsk) 50 ft.
Længde (metrisk) 15.24 m
Bredde (engelsk) 7 tommer
Bredde (metrisk) 177.8 mm
Alternativt varenummer B85-178x15M-569-CL