Få mere at vide
Brady™ PowerMark™ Polyester mærkatape
Farve:
Gul
Hvid
Klarhed
Orange
Bredde (metrisk):
101.6 mm
152.4 mm
177.8 mm
254 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til mærkning af rustfrit stål og glatte overflader.
- Gælder bedst på meget glatte overflader og ideel til montering på stive paneler.
- B-569 klæber til glatte overflader med samme holdbarhed som B-595.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Oversigt | BBP85 Tape - B-569 100 mm Hvid |
| Klæbende type | Permanent akryl, Trykfølsom |
| Belægning | None |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Gloss |
| Format | Continuous |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |