Få mere at vide
Brady™ PowerMark™ Polyester mærkatape
Artikelnummer. 11502675
Farve:
Gul
Hvid
Klarhed
Orange
Bredde (metrisk):
101.6 mm
152.4 mm
177.8 mm
254 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11502675
Brand: Brady™ 013574
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
PowerMark™ Polyester-mærketape til mærkning af rustfrit stål og glatte overflader. Gælder bedst på meget glatte overflader og ideel til montering på stive paneler. B-569 klæber til glatte overflader med samme holdbarhed som B-595.
  • Til mærkning af rustfrit stål og glatte overflader.
  • Gælder bedst på meget glatte overflader og ideel til montering på stive paneler.
  • B-569 klæber til glatte overflader med samme holdbarhed som B-595.
Spezifikation
Certificeringer/compliance Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Oversigt BBP85 Tape - B-569 178 mm Gul
Klæbende type Permanent akryl, Trykfølsom
Belægning None
Farve Gul
Slutte Gloss
Format Continuous
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Facilitetsidentifikation, Rør- og ventilmærkning
Til brug med (udstyr) BBP85, PowerMark Industriel skilte- og etiketprinter
Glans 80 Gardner-enheder
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
nr. pr. pakke 1 rulle/æske
Mængde 1 stk.
Softwaretype MarkWare
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +212 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +100 °C
Trækstyrke 45 lb./in.
Tykkelse (engelsk) 0,003 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Dimensioner (LxB) 15.24 m x 177.80 mm
Længde (engelsk) 50 ft.
Længde (metrisk) 15.24 m
Bredde (engelsk) 7 tommer
Bredde (metrisk) 177.8 mm
Alternativt varenummer B85-178x15M-569-YL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt