Få mere at vide
Invitrogen™ PowerLoad™ Koncentrat, 100X
Beskrivelse
PowerLoad™ er en optimeret formulering af ikke-ioniske, Pluronic™ overfladeaktive polyoler til solubilisering af vanduopløselige farvestoffer og andre materialer i fysiologiske medier. Disse overfladeaktive stoffer f.eks Pluronic™ F-127, er blevet brugt til at hjælpe med at dispergere acetoxymethyl (AM) estere af fluorescerende ionindikatorer såsom fluo-4, fura-2, indo-1, fluo-3 og SBFI; de ser ud til at være nødvendige for påfyldning af andre farvestoffer (f.eks. SBFI-AM eller PBFI-AM). Brugen af PowerLoad™ er valgfri med røde forskudte calciumindikatorer og andre AM-esterfarvestoffer med stor molekylvægt og kan også være nyttig til at sprede andre lipofile prober. Koncentrationen af Pluronic™ overfladeaktive stoffer i PowerLoad™ er mindre end 0,2 %. PowerLoad™ er effektiv i kombination med vandopløseligt probenecid (P36400) til at hjælpe AM ester farvestof-belastning og tilbageholdelse i celler, der aktivt ekstruderer den de-acetylerede form gennem anion pumper. Tilsammen giver disse reagenser mulighed for maksimal belastning af farvestoffer med et minimum af indsats i både billeddannelse og high throughput screening (HTS) applikationer. Der bør udføres passende kontroller for at sikre dette PowerLoad™ ændrer ikke cellens membranegenskaber.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 ml |