Få mere at vide
WLD Tec™ Powerjet spændepistol
Artikelnummer. 10387442
Skift visning
Højde (metrisk):
180 mm
Artikelnummer. Højde (metrisk)
10387442 180 mm
1 options
Artikelnummer. 10387442 Leverandør WLD Tec™ Leverandørnr. 6.005.000
Fyld hylderne, og spar op til 60 %
Brug rabatkode 28009
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Tekniske data
Produkttype Laboratoriegasbrænder
Længde (metrisk) 150 mm
Til brug med (applikation) Mikrobiologi eller biotekniske områder
Højde (metrisk) 180 mm
Inkluderer Gaspatron adapter
Maks. Temperatur (metrisk) 1350 °C
Vægt (metrisk) 300 g
Bredde (metrisk) 150 mm