Få mere at vide
WLD Tec™ Powerjet 2 spændepistol
Artikelnummer. 10367492
Skift visning
Højde (metrisk):
210 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10367492 210 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10367492 Leverandør WLD Tec™ Leverandørnr. 6.006.000
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Tekniske data
Produkttype Laboratoriegasbrænder
Gas type Flydende gas, Naturgas
Længde (metrisk) 150 mm
Til brug med (applikation) Mikrobiologi eller biotekniske områder
Højde (metrisk) 210 mm
Maks. Temperatur (metrisk) 1300 °C (naturgas), 1350 °C (flydende gas)
Vægt (metrisk) 500 g
Bredde (metrisk) 150 mm