Få mere at vide
Applied Biosystems™ PowerFlex™ Termisk cykler, 96-brønd
Artikelnummer. 31935399 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Samlet servicedækning:
2 år
Inkluderer:
8-rørs Strip
96-brønd reaktionsplade
EnduraPlate
PCR-plade, sustain
Plastik ikke inkluderet
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Samlet servicedækning Inkluderer
31935399 2 år PCR-plade, sustain
31783263 2 år Plastik ikke inkluderet
31935165 2 år 96-brønd reaktionsplade
31934924 2 år 8-rørs Strip
31935043 2 år EnduraPlate
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31935399 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A40010790
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Applied Biosystems™ PowerFlex™ Thermal Cycler er en højtydende PCR-termisk cykler designet til præcis temperaturkontrol, reproducerbar forstærkning og fleksibel gennemstrømning i forskningslaboratorier.
Applied Biosystems™ PowerFlex™ Thermal Cycler er en højtydende PCR-termisk cykler designet til præcis temperaturkontrol, reproducerbar forstærkning og fleksibel gennemstrømning i forskningslaboratorier. PowerFlex™ Thermal Cycler bygger videre på den bredt anvendte ProFlex™ PCR System-platform og inkorporerer forbedret termisk nøjagtighed, hurtigere rampehastigheder, flere blokkonfigurationer og moderne forbindelsesfunktioner for at understøtte højkapacitets- og multi-bruger PCR-arbejdsgange.
PowerFlex™ Thermal Cycler fås i 96-brønd- og 3 x 32-brønd-formater. Systemet er velegnet til en bred vifte af PCR-applikationer, herunder kloning, genotypning, sekventering, mutagenese, automatiseringsarbejdsgange og højkapacitetsscreening.
PowerFlex™ Thermal Cycler-funktioner
  • Temperaturnøjagtighed på ±0,15 °C (35 – 99,9 °C)
  • Ensartethed fra brønd til brønd på <0,4 °C ved 95 °C og <0,3 °C ved 72 °C
  • Maksimal rampehastighed på 7,0 °C/s
  • VeriFlex™ Blokteknologi til præcis PCR-optimering
  • Uafhængig blokkontrol (3 x 32-brønds format)
  • Simuleringstilstand til protokoloverførsel
  • 10,1-tommers touchscreen brugergrænseflade
  • Smart Help integreret servicesupport
  • Kompatibilitet med fuldt skørtede, halvskørte og ikke-skørt PCR-plader
Præcis termisk kontrol til reproducerbar PCR
PowerFlex™ Thermal Cycler er konstrueret til at opfylde strenge krav til PCR-temperaturkontrol. Med ±0,15 °C temperaturnøjagtighed og tæt vel-til-brønd ensartethed understøtter systemet ensartet forstærkning over hele blokken. Ensartet opvarmning og køling hjælper med at reducere variationen mellem brønde, hvilket er afgørende for komparative analyser og højkapacitetsarbejdsgange.
Den maksimale ramphastighed på 7,0 °C/sec reducerer den samlede PCR-kørselstid, samtidig med at forstærkningsydelsen og dataintegriteten opretholdes.
VeriFlex™ Blokteknologi til PCR-optimering
PowerFlex™ Thermal Cycler indeholder Applied Biosystems™ VeriFlex™ blokeringsteknologi. Konfigurationen med 96 brønde inkluderer op til seks uafhængigt kontrollerede temperaturzoner over et område på 30 °C. Brugere kan definere minimums- og maksimumstemperaturer, vælge et midtpunkt eller programmere individuelle zonetemperaturer.
I modsætning til traditionelle gradientblokke, der estimerer mellemliggende temperaturer, tillader blokke direkte kontrol af definerede temperaturzoner, VeriFlex™ hvilket muliggør præcis og reproducerbar PCR-optimering.
3 x 32-brønd-konfigurationen inkluderer uafhængigt kontrollerede blokke, hvilket tillader flere protokoller at køre samtidig.
Fleksible blokkonfigurationer
PowerFlex™ Thermal Cycler understøtter laboratorier med varierende gennemstrømningskrav:
  • 96-brønd, 0,2 ml blokformat
  • 3 x 32-brønd, 0,2 ml blokformat med uafhængig styring
  • 2 x 384-brøndsformat med uafhængig kontrol (tilgængelig senere)
3 x 32-brøndsformatet gør det muligt at køre 3 brugere eller protokoller inden for det samme instrument. Denne konfiguration er særligt velegnet til delte laboratorier, kernefaciliteter og arbejdsgange, der kræver samtidig assay-udvikling eller flere brugere.
Simuleringstilstand til protokoloverførsel
Simuleringstilstand gør det PowerFlex™ muligt for Thermal Cycler at emulere ramphastigheder og cyklusadfærd fra ældre Applied Biosystems termiske cyklere og udvalgte konkurrerende systemer. Denne funktion hjælper med at reducere eller eliminere behovet for protokol-reoptimering ved overgang til et nyt instrument.
Simuleringstilstand understøtter workflow-kontinuitet og forenkler instrumentopgraderinger inden for etablerede laboratorier.
Brugergrænseflade og forbindelse
Thermal Cycler PowerFlex™ har en 10,1-tommer tyndfilmstransistor (TFT) touchskærm med en intuitiv grafisk brugerflade til opsætning, redigering og overvågning af protokoller.
Systemet omfatter:
  • Indbygget protokollagring
  • USB Forbindelse
  • Ethernet-forbindelse
  • Valgfri Wi-Fi tilslutning ved brug af Applied Biosystems™ High-Power USB Wi-Fi Module (Cat. Nej. A26774)
Cloud-aktiveret forbindelse via Connect Platform muliggør Thermo Fisher™ fjernstyring af protokol, planlægning og kørselsovervågning.
Smart Help og servicesupport
Smart Help-funktionaliteten muliggør direkte indsendelse af teknisk support eller serviceanmodninger PowerFlex™ fra Thermal Cycler. Instrumentlogfiler og kørselshistorik kan automatisk vedhæftes for at lette fejlfinding og fremskynde opløsning.
Serviceplaner er tilgængelige for at understøtte langsigtet instrumentpræstation, herunder:
  • AB Reparationscenterservice
  • Hurtig Udvekslingstjeneste
  • Multiplex-dynamisk temperaturverifikation (MDTV) og planlagt vedligeholdelse
  • Kvalifikationstjenester (IQ/OQ)
Pålidelighed og bæredygtighed
PowerFlex™ Termiske cyklere fremstilles ved brug af komponenter, der gennemgår miljø- og mekanisk stresstest for at understøtte langsigtet pålidelighed.
Instrumentdesignet tager højde for bæredygtighed, herunder reduceret energiforbrug gennem dvaletilstand, brug af genbrugsmaterialer i udvalgte komponenter og genanvendelige komponenter i emballagen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Blokformat Fast
Termisk nøjagtighed ±0,15 °C
Reaktionsvolumenområde 1 til 100 μl
Indhold og opbevaring 96-brønds fuldskørt PCR-plade, Sustain-serien
Termisk ensartethed <0,4 °C
Volumen 96-brønd
Spænding 100/240 V ±10%
Højeste blokeringsrampehastighed 7 °C/sek.
Display Type 10,1 tommer LCD Touchscreen
Produkttype Termocykler
Højde (engelsk) 10,1 tommer
Dybde (engelsk) 20,2 tommer
Højde (metrisk) 25.7 cm
garanti 2 år
Dybde (metrisk) 51.3 cm
Termisk rækkevidde 0 °C til 100 °C
Til brug med (applikation) Slutpunkt PCR
Længde (engelsk) 11,8 tommer
Længde (metrisk) 30 cm
Antal programmer 1000
Opvarmet låg Ja
Mængde 1 hv.
Pladekompatibilitet Fuldstændige, semi-ikke-skørte-plader
Samlet servicedækning 2 år
Blokkonfigurationer 96-brønd, 6-Zone VeriFlex Block
Inkluderer PCR-plade, sustain
Show More Show Less
Må kun benyttes til forskning.