Beskrivelse
Applied Biosystems™ PowerFlex™ Thermal Cycler er en højtydende PCR-termisk cykler designet til præcis temperaturkontrol, reproducerbar forstærkning og fleksibel gennemstrømning i forskningslaboratorier. PowerFlex™ Thermal Cycler bygger videre på den bredt anvendte ProFlex™ PCR System-platform og inkorporerer forbedret termisk nøjagtighed, hurtigere rampehastigheder, flere blokkonfigurationer og moderne forbindelsesfunktioner for at understøtte højkapacitets- og multi-bruger PCR-arbejdsgange.
PowerFlex™ Thermal Cycler fås i 96-brønd- og 3 x 32-brønd-formater. Systemet er velegnet til en bred vifte af PCR-applikationer, herunder kloning, genotypning, sekventering, mutagenese, automatiseringsarbejdsgange og højkapacitetsscreening.
PowerFlex™ Thermal Cycler-funktioner
- Temperaturnøjagtighed på ±0,15 °C (35 – 99,9 °C)
- Ensartethed fra brønd til brønd på <0,4 °C ved 95 °C og <0,3 °C ved 72 °C
- Maksimal rampehastighed på 7,0 °C/s
- VeriFlex™ Blokteknologi til præcis PCR-optimering
- Uafhængig blokkontrol (3 x 32-brønds format)
- Simuleringstilstand til protokoloverførsel
- 10,1-tommers touchscreen brugergrænseflade
- Smart Help integreret servicesupport
- Kompatibilitet med fuldt skørtede, halvskørte og ikke-skørt PCR-plader
Præcis termisk kontrol til reproducerbar PCR
PowerFlex™ Thermal Cycler er konstrueret til at opfylde strenge krav til PCR-temperaturkontrol. Med ±0,15 °C temperaturnøjagtighed og tæt vel-til-brønd ensartethed understøtter systemet ensartet forstærkning over hele blokken. Ensartet opvarmning og køling hjælper med at reducere variationen mellem brønde, hvilket er afgørende for komparative analyser og højkapacitetsarbejdsgange.
Den maksimale ramphastighed på 7,0 °C/sec reducerer den samlede PCR-kørselstid, samtidig med at forstærkningsydelsen og dataintegriteten opretholdes.
VeriFlex™ Blokteknologi til PCR-optimering
PowerFlex™ Thermal Cycler indeholder Applied Biosystems™ VeriFlex™ blokeringsteknologi. Konfigurationen med 96 brønde inkluderer op til seks uafhængigt kontrollerede temperaturzoner over et område på 30 °C. Brugere kan definere minimums- og maksimumstemperaturer, vælge et midtpunkt eller programmere individuelle zonetemperaturer.
I modsætning til traditionelle gradientblokke, der estimerer mellemliggende temperaturer, tillader blokke direkte kontrol af definerede temperaturzoner, VeriFlex™ hvilket muliggør præcis og reproducerbar PCR-optimering.
3 x 32-brønd-konfigurationen inkluderer uafhængigt kontrollerede blokke, hvilket tillader flere protokoller at køre samtidig.
Fleksible blokkonfigurationer
PowerFlex™ Thermal Cycler understøtter laboratorier med varierende gennemstrømningskrav:
- 96-brønd, 0,2 ml blokformat
- 3 x 32-brønd, 0,2 ml blokformat med uafhængig styring
- 2 x 384-brøndsformat med uafhængig kontrol (tilgængelig senere)
3 x 32-brøndsformatet gør det muligt at køre 3 brugere eller protokoller inden for det samme instrument. Denne konfiguration er særligt velegnet til delte laboratorier, kernefaciliteter og arbejdsgange, der kræver samtidig assay-udvikling eller flere brugere.
Simuleringstilstand til protokoloverførsel
Simuleringstilstand gør det PowerFlex™ muligt for Thermal Cycler at emulere ramphastigheder og cyklusadfærd fra ældre Applied Biosystems termiske cyklere og udvalgte konkurrerende systemer. Denne funktion hjælper med at reducere eller eliminere behovet for protokol-reoptimering ved overgang til et nyt instrument.
Simuleringstilstand understøtter workflow-kontinuitet og forenkler instrumentopgraderinger inden for etablerede laboratorier.
Brugergrænseflade og forbindelse
Thermal Cycler PowerFlex™ har en 10,1-tommer tyndfilmstransistor (TFT) touchskærm med en intuitiv grafisk brugerflade til opsætning, redigering og overvågning af protokoller.
Systemet omfatter:
- Indbygget protokollagring
- USB Forbindelse
- Ethernet-forbindelse
- Valgfri Wi-Fi tilslutning ved brug af Applied Biosystems™ High-Power USB Wi-Fi Module (Cat. Nej. A26774)
Cloud-aktiveret forbindelse via Connect Platform muliggør Thermo Fisher™ fjernstyring af protokol, planlægning og kørselsovervågning.
Smart Help og servicesupport
Smart Help-funktionaliteten muliggør direkte indsendelse af teknisk support eller serviceanmodninger PowerFlex™ fra Thermal Cycler. Instrumentlogfiler og kørselshistorik kan automatisk vedhæftes for at lette fejlfinding og fremskynde opløsning.
Serviceplaner er tilgængelige for at understøtte langsigtet instrumentpræstation, herunder:
- AB Reparationscenterservice
- Hurtig Udvekslingstjeneste
- Multiplex-dynamisk temperaturverifikation (MDTV) og planlagt vedligeholdelse
- Kvalifikationstjenester (IQ/OQ)
Pålidelighed og bæredygtighed
PowerFlex™ Termiske cyklere fremstilles ved brug af komponenter, der gennemgår miljø- og mekanisk stresstest for at understøtte langsigtet pålidelighed.
Instrumentdesignet tager højde for bæredygtighed, herunder reduceret energiforbrug gennem dvaletilstand, brug af genbrugsmaterialer i udvalgte komponenter og genanvendelige komponenter i emballagen.
Tekniske data
Tekniske data
| Blokformat | Fast |
| Termisk nøjagtighed | ±0,15 °C |
| Reaktionsvolumenområde | 1 til 100 μl |
| Indhold og opbevaring | MicroAmp 8-rørs stribe med påsatte kuppelformede låg |
| Termisk ensartethed | <0,4 °C |
| Volumen | 3 x 32-brønd |
| Spænding | 100/240 V ±10% |
| Højeste blokeringsrampehastighed | 7 °C/sek. |
| Display Type | 10,1 tommer LCD Touchscreen |
| Produkttype | Termocykler |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskning.