Få mere at vide
Ansell™ PowerFlex™ 80-658 Series Aramid Fiber Heavy Weight Handsker
Artikelnummer. p-8005333 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 11726723
Brand: Ansell™ 80658100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskytter bæreren med tre-lags konstruktion bestående af stål, glasfiber og aramidfiber giver ekstrem modstand mod snit, splinter og grater.
  • Mekaniske beskyttelseshandsker
  • Overstiger EN388 skæreniveau 5.
  • Ekstra lang manchet giver udvidet sikkerhed for underarmen.
  • ¾dyppet og væskeafvisende, der beskytter huden mod ubehagelige flydende opløsninger.
  • God varmekontaktmodstand.
  • EN407 niveau-2 klassificering betyder sikker håndtering af varme genstande.
  • Naturgummi krøllet finish giver et fast greb.
  • Lang levetid giver en yderst omkostningseffektiv løsning.
  • Lynggrøn farve hjælper med at maskere snavs.
  • Fremragende vaskbarhed uden fald i komfort eller falmning.
Applikationer
  • Håndtering af tung belastning, metalkanter
  • Affaldshåndtering: genbrug, sortering (glas, dåser, metalstykker)
  • Håndtering af glasplader, skarpkantede genstande
  • Håndtering af metalplader, skæring af tørre, malede eller galvaniserede stykker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Dupont™ Kevlar™ aramidfibre
Certificeringer/compliance CE-mærke, standard KATEGORI III EN 388: X543, EN 407
Manchet materiale Dupont™ Kevlar™ aramidfibre
Belægningsmateriale Latex
Farve Blue
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A5
Udvendig finish Crinkle
Hånd Specific
Latex fri Nej
Materiale Cotton
Produkttype Tungvægtshandsker
Størrelse 10
Handske manchet stil Langt strik
Liner materiale Naturgummi latex
Foring Naturgummi latex
Palm Type 3/4 dyppet håndflade
Mængde 72 par
Modstandsdygtig overfor God varme- og skæremodstand