Få mere at vide
Ansell™ PowerFlex™ 80-658 Series Aramid Fiber Heavy Weight Handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Mekaniske beskyttelseshandsker
- Overstiger EN388 skæreniveau 5.
- Ekstra lang manchet giver udvidet sikkerhed for underarmen.
- ¾dyppet og væskeafvisende, der beskytter huden mod ubehagelige flydende opløsninger.
- God varmekontaktmodstand.
- EN407 niveau-2 klassificering betyder sikker håndtering af varme genstande.
- Naturgummi krøllet finish giver et fast greb.
- Lang levetid giver en yderst omkostningseffektiv løsning.
- Lynggrøn farve hjælper med at maskere snavs.
- Fremragende vaskbarhed uden fald i komfort eller falmning.
Applikationer
- Håndtering af tung belastning, metalkanter
- Affaldshåndtering: genbrug, sortering (glas, dåser, metalstykker)
- Håndtering af glasplader, skarpkantede genstande
- Håndtering af metalplader, skæring af tørre, malede eller galvaniserede stykker
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 420:2003 + A1:2009 og EN 407:2004, EN 388:2003 |
| Konstruktion | Knit |
| Belægningsmateriale | Latex |
| Farve | Blå, Grøn |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A5 |
| Udvendig finish | 3/4 dyppet |
| Hånd | Specific |
| Latex fri | Nej |
| Materiale | Dupont™ Kevlar™ Aramid fibre |
| Produkttype | Skærbestandige handsker |
| Vis mere |