Få mere at vide
Ansell™ Powerflex™ 80-409 (f.eks Nitrotough™ N1700 FD Insulator™ )
Artikelnummer. 15894982 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
8
9
10
Pakningsstørrelse:
6 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15894982 8 6 par
15804992 9 6 par
15814992 10 6 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 15894982 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 80409080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1244.25 DKK
    799.00 DKK / 6 par
    Spare 445.25 DKK
    35% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-11-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Høj fleksibilitet og fingerfærdighed for en optimal komfort under brug
  • Sømløs nylonfor, måler 13.
  • Groft nitrilbelægning.
  • Fuldt dyppet.
  • Fine og strækbare sømme for fremragende komfort.
  • Elastisk strik sikrer en tætsiddende pasform.
  • Fremragende slidstyrke.
  • Dækket i et lag, der er modstandsdygtigt over for forurenede stykker, der håndteres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Materiale bagpå Nitril
Certificeringer/compliance EN388:2016/4121C, EN511/020
Kloreret Nej
Klassifikation Kategori II
Rengøringsprocedure Vasketemperatur 40° C
Belagt område fuldt belagt
Konstruktion Strikke
Manchet materiale Nitril
Klip stil Antal
Oversigt Handske til alle typer arbejde forskellige håndteringsarbejder under vanskelige termiske forhold
Belægningsmateriale Nitrilgummi, polyurethan
Farve Blå
Bedømmelse af skæremodstand Niveau 1
Engangs Genanvendelig
Udvendig finish Ru
Grad Industriel kvalitet
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Akryl, Polyester, Polyamid, Polyurethan, Nitril
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Mekaniske beskyttelseshandsker (medium-duty)
Størrelse 8
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 2.65 mm
Finger stil Fuldt fingeret
Til brug med (applikation) Mekanisk beskyttelse
Handske manchet farve Hvid
Handske manchet stil Automatisk strik liner
Greb design Ru
Liner materiale Akryl, polyester
Foring Strikfor
Model- 80-409
Emballagetype 6 par i en pose, 12 poser i en karton
Punkteringsvurdering Niveau 1
Mængde 72 par
Serie Powerflex serie
Tear Rating 2
Dimensioner (L x B) 255 x 111 mm
Længde (engelsk) 255 mm
Bredde (metrisk) 111 mm
Vægt (metrisk) 59 g