Få mere at vide
Ansell™ Powerflex™ 80-409 (f.eks Nitrotough™ N1700 FD Insulator™ )
Artikelnummer. 15814992 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
8
9
10
Pakningsstørrelse:
6 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15814992 10 6 par
15894982 8 6 par
15804992 9 6 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15814992 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 80409100
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Høj fleksibilitet og fingerfærdighed for en optimal komfort under brug
  • Sømløs nylonfor, måler 13.
  • Groft nitrilbelægning.
  • Fuldt dyppet.
  • Fine og strækbare sømme for fremragende komfort.
  • Elastisk strik sikrer en tætsiddende pasform.
  • Fremragende slidstyrke.
  • Dækket i et lag, der er modstandsdygtigt over for forurenede stykker, der håndteres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Nitril
Certificeringer/compliance EN388:2016/4121C, EN511/020
Klassifikation Kategori II
Rengøringsprocedure Vasketemperatur 40° C
Belagt område fuldt belagt
Manchet materiale Nitril
Klip stil Antal
Oversigt Handske til alle typer arbejde forskellige håndteringsarbejder under vanskelige termiske forhold
Belægningsmateriale Nitrilgummi, polyurethan
Farve Blå
Bedømmelse af skæremodstand Niveau 1
Engangs Genanvendelig
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Grad Industriel kvalitet
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Polyurethan
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Mekaniske beskyttelseshandsker (medium-duty)
Størrelse 10
Sterilitet Ikke steril
Temperatur (engelsk) Max. 5°F
Temperatur (metrisk) Maks -15 °C
Tykkelse (metrisk) 2.65 mm
Finger stil Fuldt fingeret
Til brug med (applikation) Mekanisk beskyttelse
Handske manchet farve Hvid
Handske manchet stil Automatisk strik liner
Liner materiale Akryl, polyester
Foring Strikfor
Model- 80-409
Emballagetype 6 par i en pose, 12 poser i en karton
Punkteringsvurdering Niveau 1
Mængde 72 par
Serie Powerflex serie
Tear Rating 2
Dimensioner (L x B) 275 x 129 mm
Længde (engelsk) 275 mm
Bredde (metrisk) 129 mm
Vægt (metrisk) 72 g