Få mere at vide
Ansell™ Powerflex™ 80-400 Series Naturgummi Latex Heavy Weight Handsker
Artikelnummer. p-8005331 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11776673 10 12 par
11796673 7 12 par
11706683 8 12 par
11786673 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11776673 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 80400100
Giver enestående isolering mod kolde forhold, samt høj komfort og greb. Kombinerer en termisk frotté-sløjfe akrylforing med en naturligt isolerende latexbelægning, der sikrer fremragende isolering mod kulde.
  • Giver komfort og beskyttelse til bæreren i temperaturer ned til -30 C, til °kort eller intermitterende kontakt.
  • Terry loop akryl liner altså i farve
  • Lysegul liner giver ekstra høj synlighed under lave eller dårlige lysforhold for yderligere sikkerhed
  • Naturlig isolerende latexbelægning
  • Strikket konstruktion
  • Palmebelagt finish
  • Strik manchet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Gummi latex
Certificeringer/compliance Standard KATEGORI III EN 388 : X231, EN 407 : X2XXXX, EN 511 : 020, ANSI
Manchet materiale Naturgummi latex
Belægningsmateriale Naturgummi latex
Farve Blå
Udvendig finish Ingen tekstur
Hånd Specifikt
Materiale Latex
Produkttype Tungvægtshandsker
Størrelse 10
Temperatur (engelsk) Max. 250 °C
Temperatur (metrisk) Maks 250 °C
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Akryl
Foring Terry Loop
Palm Type Belagt-palme
Mængde 144 par
Modstandsdygtig overfor Grib-, slid- og punkteringsbestandighed
Serie 80-400