Få mere at vide
Ansell™ Powerflex™ 80-400 Series Naturgummi Latex Heavy Weight Handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Giver komfort og beskyttelse til bæreren i temperaturer ned til -30 C, til °kort eller intermitterende kontakt.
- Terry loop akryl liner altså i farve
- Lysegul liner giver ekstra høj synlighed under lave eller dårlige lysforhold for yderligere sikkerhed
- Naturlig isolerende latexbelægning
- Strikket konstruktion
- Palmebelagt finish
- Strik manchet
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Gummi latex |
| Certificeringer/compliance | Standard KATEGORI III EN 388 : X231, EN 407 : X2XXXX, EN 511 : 020, ANSI |
| Manchet materiale | Naturgummi latex |
| Belægningsmateriale | Naturgummi latex |
| Farve | Blue |
| Udvendig finish | No Texture |
| Hånd | Specific |
| Materiale | Latex |
| Produkttype | Tungvægtshandsker |
| Størrelse | 8 |
| Vis mere |