Få mere at vide
3M™ Drevet og leveret luftåndingsrør, S-222
Artikelnummer. 31297050 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Materiale:
Plast
Artikelnummer. Materiale
31297050 Plast
1 options
Artikelnummer. 31297050 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100358220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3450.00 DKK
    2204.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 1245.28 DKK
    36% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Reservedel, del af et CE-godkendt åndedrætssystem.
  • Forbinder luftkilden med hovedet for pålidelig, ren og ubegrænset luftstrøm.
  • Kompatibel med udvalgte 3M™ respiratoriske headtops og luftleveringsenheder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Engangs Engangsbrug
Materiale Plast
Produkttype Tilbehør til installation af åndedrætsrør
Størrelse Én størrelse