Få mere at vide
Sampling Systems™ Powered Ice Sampler
Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
240 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kemisk resistent 316L rustfri stålkonstruktion
- Passer til alle standard elektriske boremaskiner (boremaskine medfølger ikke)
- Tager prøver på få sekunder
- Bred diameter til prøveudtagning med stort tværsnit
- Leveres med udstødningsstang
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Inkluderer | Udledningsstang |
| Til brug med (applikation) | Isprøveudtagning |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 50 mm |
| Længde (metrisk) | 240 mm |