Få mere at vide
3M™ Powered Air Respirator System Starter Kit
Artikelnummer. 17850877 Shop alle 3M produkter
:
Luftrespirator
Artikelnummer. 17850877
Brand: 3M™ 7100299964
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Powered Air Respirator System Starter Kit er et holdbart drevet luftmaskesystem designet til tunge miljøer til en overkommelig pris. Dette startsæt indeholder en turboenhed, batteri, oplader og bælte.
  • Til et holdbart, økonomisk drevet luftrespirator startsæt 3M™ Powered Air Respirator System Starter Kit PF-619E.
  • Dette sæt indeholder en 3M™ PF-600E turboenhed, lader og bælte.
  • De 3M™ PF-600E turboenhed har hørbare og visuelle alarmer, der advarer brugeren om lavt batteriniveau, eller hvis flowhastigheden falder under producentens minimumsdesignede flowhastighed på 160 l/min.
  • Enheden har en enkel knapbetjening, og knappen er afskærmet for at forhindre utilsigtet slukning.
  • Den er designet til at være kompatibel med løs montering 3M™Versaflo™ M-200 og M-300 række af hjelme, tætsiddende 3M™ Promask™ FM3 og 3M™ Vision FM4 Fuld ansigtsmasker og 3M™ DT-seriens udvalg af filtre.
  • Enheden har en IP 65-klassificering med filtre og dekontamineringspropper monteret på filter- og slangeportene, hvilket gør den velegnet til rengøring med brusebad/vandspray.
  • Det integrerede batteri er sikkert indesluttet i turboenhedens kabinet og kan genoplades in-situ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Materiale Diverse
Produkttype PAPR sæt
Størrelse Standard