Få mere at vide
Invitrogen™ PowerEase™ Tryk på HV-strømforsyning og ZOOM™ IPGRunner Velkomstpakke
Artikelnummer. 17855448
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
17855448 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 17855448 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PSHV00Z
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
De PowerEase Tryk på HV-strømforsyning og ZOOM IPGRunner Velkomstpakken indeholder alle de reagenser og det nødvendige udstyr til isoelektrisk fokusering af proteinprøver, når de købes med Zoom IPG-strimler og amfolytter.
De PowerEase Tryk på HV-strømforsyning og ZOOM IPGRunner Velkomstpakken indeholder alle de reagenser og det nødvendige udstyr til isoelektrisk fokusering af proteinprøver, når de købes med Zoom IPG-strimler og amfolytter. Zoom IPG-strimler og amfolytter sælges separat i forskellige pH-intervaller for korrekt adskillelse af de undersøgte proteiner.
De PowerEase Tryk på HV-strømforsyning og ZOOM IPGRunner Velkomstpakke indeholder:
• Power Ease Touch HV-strømforsyning (Kat. Nr. varierer efter region)
• ZOOM IPGRunner Minicelle (kat.nr. ZM0001)
• ZOOM IPGRunner Kassette (kat.nr. ZM0003)
• ZOOM Urinstof (kat.nr. ZU10001)
• ZOOM Thiourinstof (kat.nr. ZT10002)
• ZOOM CHAPS (Kat. Nr. ZC10003)
• ZOOM Udligningsbakker (ZM0007)
PowerEase Tryk på HV-strømforsyning
De Invitrogen PowerEase Touch HV Power Supply er en højspændingsstrømforsyning, der betjenes ved hjælp af en berøringsskærms brugergrænseflade. Den 4,3-tommers baggrundsbelyste LCD-touchskærm og det intuitive brugergrænsefladedesign gør opsætning af brugerdefinerede protokoller eller valg af en af de mange forudprogrammerede gelelektroforese- og overførselsmetoder til en leg. Denne strømforsyning er ideel til højspændingsapplikationer som 2D elektroforese eller isoelektrisk fokusering. Det understøtter også high-throughput DNA/RNA elektroforese, SDS-PAGE, native PAGE og western blotting.
De PowerEase Touch HV Power Supply tilbyder fire sæt udgangsstik, der kan bruges samtidigt, og fire driftstilstande: konstant spænding, spændingsrampe, konstant strøm og konstant effekt for fleksibilitet i brug og effektivitet.
ZOOM IPGRunner system
De ZOOM IPGRunner system er et oliefrit, 2D elektroforesesystem i et mini-gel-format. Den første dimensionsadskillelse ved isoelektrisk fokusering (IEF) er typisk afsluttet på mindre end tre timer, og systemet tillader behandling af op til 12 prøver på én gang til brug med høj kapacitet ved hjælp af ZOOM IPG-strimler skræddersyet til pH-området for proteinet/proteinerne af interesse. Kombineret med Zoom IPG-strimler indeholder denne velkomstpakke alt udstyr og reagenser, der kræves til at udføre førstedimensionsseparation til 2D-elektroforese eller isoelektrisk fokusering inden for IPG-strimmelformatet.
Anden dimensionsanalyse
Til anden dimensionsadskillelse anbefaler vi NuPAGE Bis-Tris XCell SureLock Mini-Cell velkomstpakke, 4 12%, –IPG-brønd (kat.nr. NP0330Z), som indeholder alt det nødvendige til din anden dimensions adskillelse efter størrelse, inklusive XCell SureLock Mini-Cell tank.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • PowerEase™ Tryk på HV-strømforsyning
• ZOOM IPGRunner Bufferkerne og låg
• Gel Tension Wedge
• Buffer Dam
• Mini-celle kammer
Til brug med (applikation) Gelelektroforese, isoelektrisk fokusering (IEF eller IPG)
Til brug med (udstyr) XCell SureLock™ Mini, ZOOM™ IPGRunner™ Mini
Gel kompatibilitet ZOOM™ IPG strimler
Gel størrelse 7 cm strimler
Produktlinje IPGRunner, ZOOM
Mængde 1 stk.