Få mere at vide
Invitrogen™ PowerEase™ Tryk på HV-strømforsyningsadaptere
Artikelnummer. 17882994
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
17882994 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 17882994 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PSHV00A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    822.00 DKK
    657.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 164.40 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
På lager
De Invitrogen PowerEase Touch HV-strømforsyningsadaptere er designet til at lette tilslutningen af nogle elektroforesetanke til PowerEase Tryk på HV-strømforsyning.
De Invitrogen PowerEase Touch HV-strømforsyningsadaptere er designet til at lette tilslutningen af nogle elektroforesetanke til PowerEase Tryk på HV Power Supply. Fire sæt adaptere er inkluderet med hver HV-strømforsyning, men yderligere sæt tilbydes her til separat køb.
Understøttede elektroforesetanke inkluderer:
• ZOOM IPGRunner Minicelle (kat.nr. ZM0001)
• XCell SureLock Mini-celle (kat.nr. EI0001)
• Mini Gel Tank (Kat. Nr. A25977)
• XCell4 SureLock Midi-celle (kat.nr. WR0100)
Adapterne er designet til at forblive på elektroforesetankens elektriske ledninger, når låget fjernes fra strømforsyningen.
SureLock Tandem Midi Gel Tank (Kat.nr. STM1001) kræver ikke, at disse adaptere er kompatible med PowerEase Tryk på HV-strømforsyning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Gelelektroforese, isoelektrisk fokusering (IEF eller IPG)
Til brug med (udstyr) XCell SureLock Mini, ZOOM IPGRunner Mini, PowerEase Tryk på HV-strømforsyning, XCell4 SureLock Midi, Mini Gel Tank
Produktlinje PowerEase
Mængde 1 sæt