Få mere at vide
Invitrogen™ PowerEase™ Touch HV-strømforsyning, 230 VAC
Artikelnummer. 17802874
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
17802874 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 17802874 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PSHV01
På lager
De Invitrogen PowerEase Touch HV Power Supply er en højspændingsstrømforsyning, der betjenes ved hjælp af en berøringsskærms brugergrænseflade.
De Invitrogen PowerEase Touch HV Power Supply er en højspændingsstrømforsyning, der betjenes ved hjælp af en berøringsskærms brugergrænseflade. Den 4,3-tommers baggrundsbelyste LCD-touchskærm og det intuitive brugergrænsefladedesign gør opsætning af brugerdefinerede protokoller eller valg af en af de mange forudprogrammerede gelelektroforese- og overførselsmetoder til en leg. Denne strømforsyning er ideel til højspændingsapplikationer som 2D-elektroforese eller isoelektrisk fokusering. Det understøtter også high-throughput DNA/RNA elektroforese, SDS-PAGE, native PAGE og western blotting.
De PowerEase Touch HV Power Supply tilbyder fire sæt udgangsstik, der kan bruges samtidigt, og fire driftstilstande: konstant spænding, spændingsrampe, konstant strøm og konstant effekt for fleksibilitet i brug og effektivitet. Hver højspændingsstrømforsyning leveres med fire PowerEase Touch HV-adaptersæt (kat.nr. PSHV00A), der fastgøres til de elektriske ledninger på noget elektroforeseudstyr for at muliggøre kompatibilitet, inklusive ZOOM IPGRunner Mini-celle, XCell SureLock Mini-Cell, Mini Gel Tank og XCell4 SureLock Midi-celle.
Funktioner af PowerEase Touch HV-strømforsyning inkluderer:
• LCD-touchskærmsdisplay og brugergrænseflade med klare menumeddelelser til nem brug i hånden eller med pennen
• Avanceret UI/UX-design kombineret med 4,3-tommer baggrundsbelyst LCD-berøringsskærm for brugervenlighed og bekvemmelighed ved overvågning af køreforløb
• Maksimal effekt på 3500 V, 500 mA og 250 W
• Fire sæt udgangsterminaler til drift af flere elektroforeseenheder
• Fire sæt af PowerEase Touch HV-adaptere til brug med Invitrogen elektroforesetanke
• Pop-up fødder tillader ændring af skærmens synsvinkel
• Robuste polyurethanfødder og stabelbart husdesign
• Driftstilstande, der inkluderer konstant spænding, spændingsrampe, konstant strøm eller konstant effekt
• Fuldt programmerbar med enten konstant spænding, strøm eller strøm
• Fleksibilitet til enten at programmere en brugerdefineret metode (op til 100 brugerdefinerede metoder, 20 trin pr. metode, 999 minutter pr. trin) eller vælge en af flere forudprogrammerede gelelektroforese- og overførselsmetoder
• Brugerjusterbare enhedsindstillinger såsom biplydstyrke, skærmens lysstyrke og dvaletilstandsvarighed
• Automatiske sikkerhedsfunktioner, herunder ingen belastning, overtemperatur, overspænding, overstrøm, belastningsændring og registrering af jordlækage
• Mulighed for at slå No Load Detection fra for lavstrømsapplikationer som 2D-elektroforese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •Strømforsyning
• Hurtigt referencekort
Til brug med (applikation) Gelelektroforese, isoelektrisk fokusering (IEF eller IPG)
Maks. Strøm 500 mA
Produktlinje PowerEase
Stiktype USA
Mængde 1 stk.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Maks. Spænding 3500 V