Få mere at vide
Invitrogen™ PowerEase™ Touch 350W strømforsyning og XCell SureLock™ Mini-Cell og XCell II™ Blot Modul velkomstpakke
Artikelnummer. 16844581
Mængde:
1 pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16844581
Brand: Invitrogen™ PSC350SB
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De PowerEase Touch 350W strømforsyning og XCell SureLock Mini-Cell og XCell II Blot Module Velkomstpakke indeholder: PowerEase Touch 350W strømforsyning og XCell SureLock Mini-Cell og XCell II Blot modul
De PowerEase Touch 350W strømforsyning og XCell SureLock Mini-Cell og XCell II Blot Module Velkomstpakke indeholder:
  • PowerEase Touch 350W strømforsyning
  • XCell SureLock Mini-Cell og XCell II Blot modul
Om PowerEase Touch 350W strømforsyning
De Invitrogen PowerEase Touch 350W Power Supply er en strømforsyning med høj gennemstrømning med en 4,3-tommer baggrundsbelyst LCD-touchskærm. Berøringsskærmen og brugergrænsefladedesignet gør opsætning af brugerdefinerede protokoller eller valg af en af de mange forudprogrammerede gelelektroforese- og overførselsmetoder til en leg. Denne strømforsyning er ideel til applikationer med høj strømstyrke som DNA/RNA-elektroforese med høj kapacitet, SDS-PAGE, native PAGE og western blotting. De PowerEase Touch 350W strømforsyning tilbyder fire sæt udgangsstik, der kan bruges samtidigt, og tre tilstande: konstant spænding, konstant strøm og konstant effekt for fleksibel brug og effektivitet.
Om XCell SureLock Mini-Cell og XCell II Blot modul
De XCell SureLock Mini-Cell og XCell II Blot Module sæt er et elektroforese- og blotting-system til minigeler. Det omfatter XCell SureLock Mini-Cell til løb Invitrogen mini geler og XCell II Blot-modul til blotting af op til to minigeler ad gangen. De XCell SureLock Mini-Cell holder geler fast med en simpel gelspændingskile. Når håndtaget på gelspændingskilen skubbes frem i låst position, genereres der en jævn, vandret kraft. Dette forsegler gel/bufferkernesamlingen fast på plads i det nedre bufferkammer. Den positive låsning af gelspændingskilen sikrer en problemfri, lækagefri gelkørsel hver gang.
De XCell II Blot Module giver dig mulighed for nemt at overføre proteiner eller nukleinsyrer fra minigeler til membraner. Det passer ind i XCell SureLock og XCell II Mini-celler i stedet for gel/bufferkernesamlingen. Det kræver mindre end 200 ml overførselsbuffer til vestlige, sydlige og nordlige overførsler. Robuste elektroder af platineret titanium og rustfrit stål skaber et ensartet elektrisk felt uden klemmer eller hængslede gelholdere. Maksimal blotstørrelse er 9 cm x 9 cm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Omgivelsestemperatur (engelsk) Stuetemperatur
Til brug med (applikation) High throughput DNA/RNA elektroforese, SDS-PAGE, native PAGE og western blotting
Gel størrelse Mini
Maks. Strøm 3 A
Produktlinje PowerEase
Stopur Op til 999 min./trin
Vise 4,3 tommer baggrundsbelyst LCD
Antal knægte 4 (4 positive spændinger og 4 negative spændinger)
Mængde 1 pakke
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Stabelbar Ja
garanti Et år
Dimensioner (L x B x H) 30,3 tommer x 23 tommer x 10,2 tommer
Vægt 2.1 kg
Maks. Spænding 300 VDC
Watt 350 watt