Få mere at vide
Invitrogen™ PowerEase™ Touch 350W strømforsyning og XCell SureLock™ Mini-Cell velkomstpakke
Artikelnummer. 17174579
Skift visning
Mængde:
1 pakke
Artikelnummer. Mængde
17174579 1 pakke
1 options
Artikelnummer. 17174579 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PSC350S
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
De PowerEase Touch 350W strømforsyning og XCell SureLock Mini-Cell velkomstpakke indeholder: PowerEase Touch 350W strømforsyning og XCell SureLock Mini-celle
De PowerEase Touch 350W strømforsyning og XCell SureLock Mini-Cell velkomstpakke indeholder:
  • PowerEase Touch 350W strømforsyning
  • XCell SureLock Mini-celle
Om PowerEase Touch 350W strømforsyning
De Invitrogen PowerEase Touch 350W Power Supply er en strømforsyning med høj gennemstrømning med en 4,3-tommer baggrundsbelyst LCD-touchskærm. Berøringsskærmen og brugergrænsefladedesignet gør opsætning af brugerdefinerede protokoller eller valg af en af de mange forudprogrammerede gelelektroforese- og overførselsmetoder til en leg. Denne strømforsyning er ideel til applikationer med høj strømstyrke som DNA/RNA-elektroforese med høj kapacitet, SDS-PAGE, native PAGE og western blotting. De PowerEase Touch 350W strømforsyning tilbyder fire sæt udgangsstik, der kan bruges samtidigt, og tre tilstande: konstant spænding, konstant strøm og konstant effekt for fleksibel brug og effektivitet.
Om XCell SureLock Mini-celle
De Invitrogen XCell SureLock Mini-Cell er et vertikalt mini-protein gelelektroforesesystem, der er kompatibelt med alle Invitrogen mini præstøbte geler og Surecast håndstøbte geler. Mini-Cell er enkel, robust og nem at bruge. I stedet for at bruge klemmer indeholder systemet en gelspændingskile, der gør opsætningen hurtig og bekvem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Omgivelsestemperatur (engelsk) Stuetemperatur
Til brug med (applikation) High throughput DNA/RNA elektroforese, SDS-PAGE, native PAGE og western blotting
Maks. Strøm 3 A
Produktlinje PowerEase
Stopur Op til 999 min./trin
Vise 4,3 tommer baggrundsbelyst LCD
Antal knægte 4 (4 positive spændinger og 4 negative spændinger)
Mængde 1 pakke
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Stabelbar Ja
garanti Et år
Dimensioner (L x B x H) 30,3 tommer x 23 tommer x 10,2 tommer
Vægt 2.1 kg
Maks. Spænding 300 VDC
Watt 350 watt