Få mere at vide
Invitrogen™ PowerEase™ Touch 350W strømforsyning og SureLock™ Tandem Midi PVDF velkomstpakke
Artikelnummer. 17185691
Skift visning
Mængde:
1 pakke
Artikelnummer. Mængde
17185691 1 pakke
1 options
Artikelnummer. 17185691 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PSC350STMPV
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
De PowerEase Touch 350W strømforsyning og SureLock Tandem Midi PVDF velkomstpakke indeholder: PowerEase Touch 350W strømforsyning, SureLock Tandem Midi Gel Tank, To SureLock Tandem Midi Blot-moduler, SureLock Tandem-overførselsbakke og SureLock Tandem Midi-forskårne membraner og filter, 0,45μ m, PVDF
De PowerEase Touch 350W strømforsyning og SureLock Tandem Midi PVDF velkomstpakke indeholder:
  • PowerEase Touch 350W strømforsyning
  • SureLock Tandem Midi Gel Tank
  • To SureLock Tandem Midi Blot-moduler
  • SureLock Tandem overførselsbakke
  • SureLock Tandem Midi forskårne membraner og filter, 0,45μ m, PVDF
Om PowerEase Touch 350W strømforsyning
De Invitrogen PowerEase Touch 350W Power Supply er en strømforsyning med høj gennemstrømning med en 4,3-tommer baggrundsbelyst LCD-touchskærm. Berøringsskærmen og brugergrænsefladedesignet gør opsætning af brugerdefinerede protokoller eller valg af en af de mange forudprogrammerede gelelektroforese- og overførselsmetoder til en leg. Denne strømforsyning er ideel til applikationer med høj strømstyrke som DNA/RNA-elektroforese med høj kapacitet, SDS-PAGE, native PAGE og western blotting. De PowerEase Touch 350W strømforsyning tilbyder fire sæt udgangsstik, der kan bruges samtidigt, og tre tilstande: konstant spænding, konstant strøm og konstant effekt for fleksibel brug og effektivitet.
Om SureLock Tandem Midi PVDF velkomstpakke
SureLock Tandem Midi velkomstpakke, PVDF, er designet specielt til elektroforese og våd overførsel af Invitrogen præstøbte midi-geler ved hjælp af PVDF-overførselsmembraner. Den innovative 2-i-1 gelelektroforese og overføringsbeholder muliggør elektroforese og overførsel af høj ydeevne Invitrogen midi geler ved hjælp af samme tank.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Gelelektroforese
Gel størrelse Midi
Produktlinje PowerEase
Mængde 1 pakke