Få mere at vide
Invitrogen™ PowerEase™ Touch 350W strømforsyning og mini geltank velkomstpakke
Artikelnummer. 17164579
Skift visning
Mængde:
1 pakke
Artikelnummer. Mængde
17164579 1 pakke
1 options
Artikelnummer. 17164579 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PSC350M
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
De PowerEase Touch 350W strømforsyning og mini geltank velkomstpakke indeholder: PowerEase Touch 350W strømforsyning og mini gelbeholder
De PowerEase Touch 350W strømforsyning og mini geltank velkomstpakke indeholder:
  • PowerEase Touch 350W strømforsyning
  • Mini Gel Tank
Om PowerEase Touch 350W strømforsyning
De Invitrogen PowerEase Touch 350W Power Supply er en strømforsyning med høj gennemstrømning med en 4,3-tommer baggrundsbelyst LCD-touchskærm. Berøringsskærmen og brugergrænsefladedesignet gør opsætning af brugerdefinerede protokoller eller valg af en af de mange forudprogrammerede gelelektroforese- og overførselsmetoder til en leg. Denne strømforsyning er ideel til applikationer med høj strømstyrke som DNA/RNA-elektroforese med høj kapacitet, SDS-PAGE, native PAGE og western blotting. De PowerEase Touch 350W strømforsyning tilbyder fire sæt udgangsstik, der kan bruges samtidigt, og tre tilstande: konstant spænding, konstant strøm og konstant effekt for fleksibel brug og effektivitet.
Om Mini Gel Tank
Mini Gel Tank er kompatibel med alle Invitrogen Novex , NuPAGE , og Bolt mini geler. Hver Mini Gel Tank kan rumme op til to geler pr. løb. Det unikke tankdesign muliggør bekvem, side-by-side gelfyldning og forbedret visning under brug. Kørselstider kan variere afhængigt af bufferforhold og anvendte strømforsyninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Omgivelsestemperatur (engelsk) Stuetemperatur
Til brug med (applikation) High throughput DNA/RNA elektroforese, SDS-PAGE, native PAGE og western blotting
Gel størrelse Mini
Maks. Strøm 3 A
Produktlinje PowerEase
Stopur Op til 999 min./trin
Vise 4,3 tommer baggrundsbelyst LCD
Antal knægte 4 (4 positive spændinger og 4 negative spændinger)
Mængde 1 pakke
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Stabelbar Ja
garanti Et år
Dimensioner (L x B x H) 30,3 tommer x 23 tommer x 10,2 tommer
Vægt 2.1 kg
Maks. Spænding 300 VDC
Watt 350 watt