Få mere at vide
Invitrogen™ PowerEase™ Touch 350W strømforsyning og mini geltank med mini-blot-modulsæt velkomstpakke
Artikelnummer. 17159540
Skift visning
Mængde:
1 pakke
Artikelnummer. Mængde
17159540 1 pakke
1 options
Artikelnummer. 17159540 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PSC350MB
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-01-2027
De PowerEase Touch 350W strømforsyning og Mini Gel Tank med Mini Blot Modul Sæt Velkomstpakke indeholder: PowerEase Touch 350W strømforsyning og Mini Gel Tank og Blot Modul Sæt
De PowerEase Touch 350W strømforsyning* og Mini Gel Tank med Mini Blot Modul Sæt Velkomstpakke indeholder:
• PowerEase Touch 350W strømforsyning, 115 VAC (kat.nr. PS0350)*
• PowerEase Touch 350 W strømforsyning, 230 VAC (Kat. nr. PS0351)*
• PowerEase Touch 350W strømforsyning, 230 VAC (kat. nr. PS0352)* (Australien)
• PowerEase Touch 350W strømforsyning, 230 VAC (kat. nr. PS0352)* (Kina)
• Mini Gel Tank og Blot Modul Sæt (Kat. Nr. NW2000)
* afhængig af region
Om PowerEase Touch 350W strømforsyning The
Invitrogen PowerEase Touch 350W Power Supply er en strømforsyning med høj gennemstrømning med en 4,3-tommer baggrundsbelyst LCD-touchskærm. Berøringsskærmen og brugergrænsefladedesignet gør opsætning af brugerdefinerede protokoller eller valg af en af de mange forudprogrammerede gelelektroforese- og overførselsmetoder til en leg. Denne strømforsyning er ideel til applikationer med høj strømstyrke som DNA/RNA-elektroforese med høj kapacitet, SDS-PAGE, native PAGE og western blotting. De PowerEase Touch 350W strømforsyning tilbyder fire sæt udgangsstik, der kan bruges samtidigt, og tre tilstande: konstant spænding, konstant strøm og konstant effekt for fleksibilitet i brug og effektivitet.
Om Mini Gel Tank og Blot Modul Sæt
Mini Gel Tank og Blot Modul Sæt er et elektroforese- og blottingsystem til minigeler. Mini geltanken er et lodret minigelelektroforesesystem med et unikt tankdesign, der gør det nemt at påfylde geler side om side og giver bedre udsyn under brug. Tanken kan rumme op til to geler pr. kørsel, hvor hver gel køres i sit eget separate kammer, hvilket gør det nemt kun at køre én gel. Tanken er kompatibel med alle Invitrogen præfabrikerede mini geler og SureCast håndstøbte geler.
Mini Blot Module er en vådoverførselsenhed, der udelukkende bruges sammen med Mini Gel Tank. Tanken har plads til et blotmodul pr. kammer eller to blotmoduler i alt med side om side-layout. Den universelle forbindelse og den støbte pakning gør blotmodulet nemt at bruge, mens blotmodulets indre kerne gør det muligt at bruge mindre methanolbaseret overførselsbuffer pr. våd overførsel. Ved de anbefalede betingelser og konstant spænding kan proteiner overføres til nitrocellulose- eller PVDF-membraner på typisk 30 til 60 minutter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Gelelektroforese
Gel størrelse Mini
Produktlinje PowerEase
Mængde 1 pakke