Få mere at vide
Invitrogen™ PowerEase™ Touch 120W strømforsyning og XCell SureLock™ Mini-Cell velkomstpakke
Artikelnummer. 17146961
Skift visning
Mængde:
1 pakke
Artikelnummer. Mængde
17146961 1 pakke
1 options
Artikelnummer. 17146961 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PSC120S
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De PowerEase Touch 120W strømforsyning og XCell SureLock Mini-Cell velkomstpakke indeholder: PowerEase Touch 120W strømforsyning og XCell SureLock Mini-celle
De PowerEase Touch 120W strømforsyning og XCell SureLock Mini-Cell velkomstpakke indeholder:
  • PowerEase Touch 120W strømforsyning
  • XCell SureLock Mini-celle
Om PowerEase Touch 120W strømforsyning
De Invitrogen PowerEase Touch 120W Power Supply er en medium-throughput strømforsyning med en 4,3-tommer baggrundsbelyst LCD-berøringsskærm. Berøringsskærmen og brugergrænsefladedesignet gør opsætning af brugerdefinerede protokoller eller valg af en af de mange forudprogrammerede gelelektroforese- og overførselsmetoder til en leg. Denne strømforsyning er ideel til DNA/RNA-elektroforese, SDS-PAGE og native PAGE. De PowerEase Touch 120W strømforsyning tilbyder fire sæt udgangsstik, der kan bruges samtidigt og tre tilstande: konstant spænding, konstant strøm og konstant effekt for fleksibel brug og effektivitet.
Om XCell SureLock Mini-celle
De Invitrogen XCell SureLock Mini-Cell er et vertikalt mini-protein gelelektroforesesystem, der er kompatibelt med alle Invitrogen mini præstøbte geler og Surecast håndstøbte geler. Mini-Cell er enkel, robust og nem at bruge. I stedet for at bruge klemmer indeholder systemet en gelspændingskile, der gør opsætningen hurtig og bekvem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje PowerEase
Mængde 1 pakke