Få mere at vide
Invitrogen™ PowerEase™ Touch 120W strømforsyning og mini geltank velkomstpakke
Artikelnummer. 17161875
Skift visning
Mængde:
1 pakke
Artikelnummer. Mængde
17161875 1 pakke
1 options
Artikelnummer. 17161875 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PSC120M
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De PowerEase Touch 120W strømforsyning og mini geltank velkomstpakke indeholder: PowerEase Touch 120W strømforsyning og mini gelbeholder.
De PowerEase Touch 120W strømforsyning og mini geltank velkomstpakke indeholder:
  • PowerEase Touch 120W strømforsyning
  • Mini Gel Tank
Om PowerEase Touch 120W strømforsyning
De Invitrogen PowerEase Touch 120W Power Supply er en medium-throughput strømforsyning med en 4,3-tommer baggrundsbelyst LCD-berøringsskærm. Berøringsskærmen og brugergrænsefladedesignet gør opsætning af brugerdefinerede protokoller eller valg af en af de mange forudprogrammerede gelelektroforese- og overførselsmetoder til en leg. Denne strømforsyning er ideel til DNA/RNA-elektroforese, SDS-PAGE og native PAGE. De PowerEase Touch 120W strømforsyning tilbyder fire sæt udgangsstik, der kan bruges samtidigt og tre tilstande: konstant spænding, konstant strøm og konstant effekt for fleksibel brug og effektivitet.
Om Mini Gel Tank
Mini Gel Tank er kompatibel med alle Invitrogen Novex , NuPAGE , og Bolt mini geler. Hver Mini Gel Tank kan rumme op til to geler pr. løb. Det unikke tankdesign muliggør bekvem, side-by-side gelfyldning og forbedret visning under brug. Kørselstider kan variere afhængigt af bufferforhold og anvendte strømforsyninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Omgivelsestemperatur (engelsk) Stuetemperatur
Til brug med (applikation) DNA/RNA-elektroforese, SDS-PAGE og native PAGE
Gel størrelse Mini
Maks. Strøm 500 mA
Produktlinje PowerEase
Stopur Op til 999 min./trin
Vise 4,3 tommer baggrundsbelyst LCD
Antal knægte 4 (4 positive spændinger og 4 negative spændinger)
Mængde 1 pakke
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Stabelbar Ja
garanti Et år
Dimensioner (L x B x H) 30,3 tommer x 23 tommer x 10,2 tommer
Vægt 2.1 kg
Maks. Spænding 300 VDC
Watt 120 watt