Få mere at vide
Invitrogen™ PowerEase™ Touch 120W strømforsyning og mini geltank med mini-blot-modulsæt velkomstpakke
Artikelnummer. 17144579
Skift visning
Mængde:
1 pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
17144579 1 pakke Hver
1 options
Artikelnummer. 17144579 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PSC120MB
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De PowerEase Touch 120W strømforsyning og Mini Gel Tank med Mini Blot Modul Sæt Velkomstpakke indeholder: PowerEase Touch 120W strømforsyning og Mini Gel Tank og Blot Modul Sæt
De PowerEase Touch 120W strømforsyning og Mini Gel Tank med Mini Blot Modul Sæt Velkomstpakke indeholder:
  • PowerEase Touch 120W strømforsyning
  • Mini geltank og blotmodul-sæt
Om PowerEase Touch 120W strømforsyning
De Invitrogen PowerEase Touch 120W Power Supply er en medium-throughput strømforsyning med en 4,3-tommer baggrundsbelyst LCD-berøringsskærm. Berøringsskærmen og brugergrænsefladedesignet gør opsætning af brugerdefinerede protokoller eller valg af en af de mange forudprogrammerede gelelektroforese- og overførselsmetoder til en leg. Denne strømforsyning er ideel til DNA/RNA-elektroforese, SDS-PAGE og native PAGE. De PowerEase Touch 120W strømforsyning tilbyder fire sæt udgangsstik, der kan bruges samtidigt og tre tilstande: konstant spænding, konstant strøm og konstant effekt for fleksibel brug og effektivitet.
Om Mini Gel Tank og Blot Modul Sæt
Mini geltanken og blotmodulsættet er et elektroforese- og blotningssystem til minigeler. Mini geltanken er et lodret minigelelektroforesesystem med et unikt tankdesign, der gør det nemt at påfylde geler side om side og giver bedre udsyn under brug. Tanken kan rumme op til to geler pr. kørsel, hvor hver gel køres i sit eget separate kammer, hvilket gør det nemt kun at køre én gel. Tanken er kompatibel med alle Invitrogen præfabrikerede mini geler og SureCast håndstøbte geler.
Et mini blotmodul er en våd overførselsenhed, der udelukkende bruges sammen med mini geltanken. Tanken har plads til et blotmodul pr. kammer eller to blotmoduler i alt med side om side-layout. Den universelle forbindelse og den støbte pakning gør blotmodulet nemt at bruge, mens blotmodulets indre kerne gør det muligt at bruge mindre methanolbaseret overførselsbuffer pr. våd overførsel. Ved de anbefalede betingelser og konstant spænding kan proteiner overføres til nitrocellulose- eller PVDF-membraner på typisk 30 til 60 minutter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Omgivelsestemperatur (engelsk) Stuetemperatur
Til brug med (applikation) DNA/RNA-elektroforese, SDS-PAGE og native PAGE
Gel størrelse Mini
Maks. Strøm 500 mA
Produktlinje PowerEase
Stopur Op til 999 min./trin
Vise 4,3 tommer baggrundsbelyst LCD
Antal knægte 4 (4 positive spændinger og 4 negative spændinger)
Mængde 1 pakke
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Stabelbar Ja
garanti Et år
Dimensioner (L x B x H) 30,3 tommer x 23 tommer x 10,2 tommer
Vægt 2.1 kg
Maks. Spænding 300 VDC
Watt 120 watt