Få mere at vide
Honeywell™ POWERCOAT™ 953-01 Nitraf Handsker
Artikelnummer. 15886675
Skift visning
Størrelse:
8
9
Pakningsstørrelse:
1 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15886675 9 1 par
15876675 8 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15886675 Leverandør Honeywell™ Leverandørnr. 209530109
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Honeywell™ POWERCOAT™ 953-01 Nitraf Handsker designet til fremstilling af fedtede produkter, fremstilling af maling og lak.
  • Ikke-understøttet nitrilhandske
  • Bomuldsflok indeni
  • Diamant-mønster finish
  • Handskens nitrilformel er udvalgt til at give handsken stor elasticitet
  • Det bomuldsflockede interiør giver brugeren større komfort
  • Dens diamantfinish er skræddersyet til at gribe tørre og fugtige genstande
  • Nitril sikrer gode kemiske egenskaber og fremragende mekaniske egenskaber (slid)
  • Særligt velegnet til håndtering af olier og fedtstoffer
  • Undgå kontakt med opløsningsmidler indeholdende ketoner
  • Kategori III handske for konstant kvalitet
  • Lang manchet hjælper med at beskytte underarmen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 420-2003 EEC Grundlæggende standarder, EN 388-2016 Mekaniske risici, EN ISO 374-1:2016 Kemiske risici, EN ISO 374-5:2016 Mikroorganismer
Farve Grøn
Materiale Nitril
Størrelse 9
Tykkelse (metrisk) 0.4 mm
Længde (metrisk) 33 cm