Få mere at vide
Honeywell Safety Products™ Powercoat™ 950-020 Neofit Handske
Artikelnummer. 12695253
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12695253 10 Hver
12615263 7 Hver
12625263 8 Hver
12635263 9 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12695253 Leverandør Honeywell Safety Products™ Leverandørnr. 209502010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.20 DKK
    40.07 DKK / Pakke med 1
    Spare 9.13 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Kemisk resistente, fleksible og komfortable neopren-dyppede handsker af polypropylen. Honeywell Safety Products™ Powercoat™ 950-020 Neofit Glove har en flocket bomuldsindvendig, en stor manchet og en diamantmønstret udvendig finish for forbedret greb.
  • Neoprenkonstruktion for fleksibilitet og beskyttelse mod en lang række kemiske produkter, herunder syrer, baser, nogle opløsningsmidler, rengøringsmidler og industrielle klæbemidler.
  • Kemisk og mekanisk modstand.
  • Flocket bomuldsinteriør for større komfort og nem på- og aftagning.
  • Diamantmønstret finish for greb i fugtige omgivelser.
  • Kategori III handske.
  • Manchetten hjælper med at beskytte en stor del af underarmen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE KATEGORI III Irreversible risici, EN 420-2003 EEC Basisstandard, EN 388-2003 Mekaniske risici, EN 374-2003 Kemiske risici, EC Kategori PPE 3, EC Certificate Number 0075/797/162/148/78, 0075/797/162/148/78. 0075/797/162/12/08/0487
Klassifikation Behændighed: 5
Belagt område Ydre
Belægningsmateriale Neopren
Farve Sort
Bedømmelse af skæremodstand 1
Udvendig finish Diamant
Materiale Neopren, Polypropylen, Bomuld
Produkttype Handsker
Størrelse 10
Tykkelse (metrisk) 0.72 mm
Til brug med (applikation) Landbrug, bilindustrien, byggeri, konstruktion, kemi, industriel rengøring, vedligeholdelse, petrokemi, vandbehandling og træindustri.
Liner materiale Bomuldsflok
Foring Foret
Model- 950
Punkteringsvurdering 0
Mængde 10 Par/PK
Modstandsdygtig overfor Kemikalier, mekanisk stress
Tear Rating 1
Længde (metrisk) 33 cm