Få mere at vide
Honeywell Safety Products™ Powercoat™ 950-020 Neofit Handske
Artikelnummer. 12635263
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12635263 9 Hver
12615263 7 Hver
12625263 8 Hver
12695253 10 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12635263 Leverandør Honeywell Safety Products™ Leverandørnr. 209502009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.20 DKK
    40.07 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.13 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Kemisk resistente, fleksible og komfortable neopren-dyppede handsker af polypropylen. Honeywell Safety Products™ Powercoat™ 950-020 Neofit Glove har en flocket bomuldsindvendig, en stor manchet og en diamantmønstret udvendig finish for forbedret greb.
  • Neoprenkonstruktion for fleksibilitet og beskyttelse mod en lang række kemiske produkter, herunder syrer, baser, nogle opløsningsmidler, rengøringsmidler og industrielle klæbemidler.
  • Kemisk og mekanisk modstand.
  • Flocket bomuldsinteriør for større komfort og nem på- og aftagning.
  • Diamantmønstret finish for greb i fugtige omgivelser.
  • Kategori III handske.
  • Manchetten hjælper med at beskytte en stor del af underarmen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE KATEGORI III Irreversible risici, EN 420-2003 EEC Basisstandard, EN 388-2003 Mekaniske risici, EN 374-2003 Kemiske risici, EC Kategori PPE 3, EC Certificate Number 0075/797/162/148/78, 0075/797/162/148/78. 0075/797/162/12/08/0487
Klassifikation Behændighed: 5
Belagt område Ydre
Belægningsmateriale Neopren
Farve Sort
Bedømmelse af skæremodstand 1
Udvendig finish Diamant
Materiale Neopren, Polypropylen, Bomuld
Produkttype Handsker
Størrelse 9
Tykkelse (metrisk) 0.72 mm
Til brug med (applikation) Landbrug, bilindustrien, byggeri, konstruktion, kemi, industriel rengøring, vedligeholdelse, petrokemi, vandbehandling og træindustri.
Liner materiale Bomuldsflok
Foring Foret
Model- 950
Punkteringsvurdering 0
Mængde 10 Par/PK
Modstandsdygtig overfor Kemikalier, mekanisk stress
Tear Rating 1
Længde (metrisk) 33 cm