Få mere at vide
Honeywell™ POWERCOAT™ 948-31 Nitraf Handsker
Beskrivelse
- Dens nitrilformel er valgt for at give handsken større elasticitet og uovertruffen fingerfærdighed
- Det bomuldsflockede interiør giver brugeren større komfort
- Handskens ru finish forbedrer grebet til at gribe genstande i en fedtet eller fugtig atmosfære
- Nitril sikrer gode kemiske egenskaber og fremragende mekaniske egenskaber (slid)
- Den er særligt velegnet til håndtering af olier, fedtstoffer og kulbrinter
- Det er modstandsdygtigt over for ozon og varme
- Manchetten er med til at beskytte en stor del af underarmen
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE KATEGORI: III irreversible risici I overensstemmelse med EN 420-2003 Grundstandard EN 388-2016 Mekaniske risici EN 374-2003 Kemiske risici |
| Farve | Blågrøn |
| Materiale | Nitril |
| Størrelse | 7 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.4 cm |
| Længde (metrisk) | 34 cm |