Få mere at vide
Honeywell™ POWERCOAT™ 080-10 Butylhandsker
Artikelnummer. 15816675
Skift visning
Størrelse:
8
9
11
Pakningsstørrelse:
1 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15816675 9 1 par
15806675 8 1 par
15826675 11 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15816675 Leverandør Honeywell™ Leverandørnr. 200801009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    782.78 DKK
    382.22 DKK / 1 par
    Spare 400.56 DKK
    51% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Honeywell™ POWERCOAT™ 080-10 Butylhandsker giver beskyttelse mod aggressive kemikalier, acetoner, MEK og estere.
  • Mere fleksibel end naturlig latex
  • Sørg for god fingerfærdighed
  • Forbliver smidig fra -30 °C op til +50 °C
  • Glat inderside for at lette på- og afføring
  • Giver modstand mod mange opløsningsmidler, syrer og medium koncentrerede baser
  • Modstår ozon og varme
  • Den rullede kant stopper fald og forstærker hanskens modstand mod rivning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 420-2003 EEC Grundlæggende standarder, EN 388-2003 Mekaniske risici, EN 374-2003 Kemiske risici
Belægningsmateriale Gummi
Farve Sort
Bedømmelse af skæremodstand 1
Produkttype Handsker
Størrelse 9
Tykkelse (metrisk) 0.5 mm
Længde (metrisk) 35 cm