Få mere at vide
Honeywell™ POWERCOAT™ 080-10 Butylhandsker
Artikelnummer. 15806675
Størrelse:
8
9
11
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 15806675
Brand: Honeywell™ 200801008
Honeywell™ POWERCOAT™ 080-10 Butylhandsker giver beskyttelse mod aggressive kemikalier, acetoner, MEK og estere.
  • Mere fleksibel end naturlig latex
  • Sørg for god fingerfærdighed
  • Forbliver smidig fra -30 °C op til +50 °C
  • Glat inderside for at lette på- og afføring
  • Giver modstand mod mange opløsningsmidler, syrer og medium koncentrerede baser
  • Modstår ozon og varme
  • Den rullede kant stopper fald og forstærker hanskens modstand mod rivning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 420-2003 EEC Grundlæggende standarder, EN 388-2003 Mekaniske risici, EN 374-2003 Kemiske risici
Belægningsmateriale Gummi
Farve Sort
Bedømmelse af skæremodstand 1
Produkttype Handsker
Størrelse 8
Tykkelse (metrisk) 0.5 mm
Længde (metrisk) 35 cm