Få mere at vide
Hach™ Strømforsyning til bærbare UV-lamper
Artikelnummer. 10440853
Skift visning
Produkttype:
220 V 50 Hz strømforsyning
Artikelnummer. Produkttype
10440853 220 V 50 Hz strømforsyning
1 options
Artikelnummer. 10440853 Leverandør Hach™ Leverandørnr. 2670702
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Designet til vedligeholdelsesfri brug med Pen-Ray bærbare ultraviolette lamper (man. nr. 26708 og 26710). Disse kortbølgede UV-lamper kan bruges i laboratoriet med denne 220 Vac / 50 Hz strømforsyning.
Denne strømforsyning leverer korrekt spænding og strøm til start og drift af kompatible lamper. Der findes anbefalinger til sammenkobling for at opnå optimal energiudgang og maksimal levetid for lamperne Pen-Ray .
  • Intern kredsløbssikring forhindrer nedlukning af netkredsløbet i tilfælde af intern fejl
  • Strømforsyningen bærer CE-, ETL- og ETLc-mærkerne
  • Inkluderer UL/CE-kompatibelt stik (når det bruges sammen med det tilhørende stik, der følger med lampen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype 220 V 50 Hz strømforsyning
Til brug med (udstyr) Bærbare Pen-Ray UV-lamper (man. nr. 26708, 26710)