Få mere at vide
UVP Strømforsyning Pen-Ray PS2 RMS 2000 Vac lampestrøm 6mA 220-240V 50/60Hz til brug med Pen-Ray lampe UVP
Artikelnummer. 12823828
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Pen-Raylampe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12823828 Pen-Raylampe Hver
1 options
Artikelnummer. 12823828 Leverandør UVP Leverandørnr. 99005602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3420.00 DKK
    2621.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 798.14 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Pen-Raylampe
Spænding 220/240 V
Oversigt Strømforsyning til Pen-Ray PS2 RMS 2000 Vac lampe
Frekvens 50/60 Hz