Få mere at vide
Fisherbrand™ Power Supply for Fisherbrand™ accumet™ AB and XL Benchtop Meters
Artikelnummer. 12850653 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
AB150, AB200, AB250, XL150, XL200, XL250, XL500, XL600 målere
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12850653 AB150, AB200, AB250, XL150, XL200, XL250, XL500, XL600 målere Hver
1 options
Artikelnummer. 12850653
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    689.15 DKK
    336.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 352.42 DKK
    51% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Universal replacement power supply
  • For use with accumet benchtop meters models: AB150, AB200, AB250, XL150, XL200, XL250, XL500, XL600 meters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Power Supply
Elektriske krav 110/230 VAC, 9 VDC, 18 W, center positive
Til brug med (udstyr) AB150, AB200, AB250, XL150, XL200, XL250, XL500, XL600 målere